戻る
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
Products
製品区分
caps (5)
ブランド
Supelco (5)
機構・機関
直径(mm)
施栓系の種類
アプリケーション
色
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
27057
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き,
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27054
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き,
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27053
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き,
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
27052
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き,
black polypropylene cap, thread for 8-425, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
表示
価格を表示
Z291668
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き,
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea