物質
PTFE frit
認証
suitable for EPA 533
製品種目
Visiprep™
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 3 or 6 mL SPE tubes (includes 4 adapters)
technique used for transfers 4 large volume samples
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Visiprep大容量サンプラ-は、任意のサンプル容器から低粘度のサンプルを直接吸い上げて、Visiprep SPEバキュ-ムマニホ-ルドにセットした通常の固相抽出用チュ-ブに送液します。
サンプラ-は2種類あります。一方のサンプラ-には12 ml、20 ml、60 mlのポリプロピレン製SPEチュ-ブに適合するチュ-ブアダプタ-が3個付いています。12ポ-ト型Visiprepマニホ-ルドで同時に12サンプルを抽出する場合は、このサンプラ-が4個必要です。もう一方のサンプラ-には、3 mlまたは6 mlのSPEチュ-ブに適合するチュ-ブアダプタ-が4個付いています。同時に12サンプルを抽出する場合は、このサンプラ-が3個必要です。
サンプラ-は、一端にスクリュ-フィッティング、他端にステンレス製のおもりが付いた1/8インチのPTFE製チュ-ブで構成されています。サンプラ-を使用する際は、おもりの付いた側をサンプル容器の底に付くまで挿入します。Visiprepマニホ-ルドにセットしたコンディション済みSPEチュ-ブにチュ-ブアダプタ-を挿入します。Visiprepマニホ-ルドに真空をかけ、マニホ-ルドの流量調節バルブを開けると、サンプルはSPEチュ-ブに送液されます。各チュ-ブを通るサンプルの流量は、流量調節バルブで別々に調節可能です。サンプラ-のスクリュ-フィッティングとPTFEチュ-ブは色分けされており、サンプルの識別が容易です。
Preppy SPEバキュ-ムマニホ-ルドにも適合します。
注:Visiprep大容量サンプラ-はポリプロピレン製SPEチュ-ブにのみ使用可能です。12 ml、20 ml、60 mlのSPEチュ-ブをセットする際は、ステムが長い流量調節ノブの付いたマニホ-ルドバルブを装備する必要があります。
アプリケーション
法的情報
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.