安全性情報
21017
Supelco
メス型ルアーフィッティング、1/8インチチューブ
pkg of 20 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥3,020
¥3,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥3,020
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
¥3,020
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 20 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
関連するカテゴリー
詳細
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3