Merck
20410
Supelco
グラスウール
Silanized, pkg of 250 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥44,400
¥44,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥44,400
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41121800
¥44,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 250 g
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
多くの場合、ウールのプラグをGC入口の裏張りに使用して試料の蒸発を促進したり、不揮発性の材料がカラムに入るのを防いだりします。これは、充填GCカラム、溶媒脱離管、熱脱離管、およびパージトラップに使用して吸着剤層を保持することもできます。
Glass wool is made up of short glass fibres and is nonflammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is also used as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.[1]
アプリケーション
Silanized glass wool gas chromatographic packed column maybe used in an experimental procedure for measuring and collecting volatiles from edible oils.[2]
その他情報
シラン化された汎用品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20410:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18 (3), 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)
質問
1–2/2 質問  
  1. Do I need Product No. 20410, Silanized Glass Wool for my packed column application?
    1 回答
    1. Most applications, except for nonreactive compounds such as hydrocarbons, PAHs, etc., need to be done using silanized glass wool.  If untreated glass wool is used and the compounds are reactive, such as basic compounds, the compound adsorbs to active silanol sites. This can result in peak tailing, loss of sensitivity on the low end and poor linearity.  For free acids, use acid-treated glass wool.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.