包装
pkg of 100 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
多くの場合、ウールのプラグをGC入口の裏張りに使用して試料の蒸発を促進したり、不揮発性の材料がカラムに入るのを防いだりします。これは、充填GCカラム、溶媒脱離管、熱脱離管、およびパージトラップに使用して吸着剤層を保持することもできます。
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is also used as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.[1]
アプリケーション
Silanized glass wool gas chromatographic packed column maybe used in an experimental procedure for measuring and collecting volatiles from edible oils.[2]
その他情報
有機塩素化合物および/または有機リン化合物殺虫剤などの活性な検体を含む用途向けの殺虫グレード(シラン化品)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21688-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Volatiles and oil quality
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54, 458-460 (1977)
Imanaka Y.
Advanced Ceramic Technologies & Products (2012)