Merck
20383
Supelco
グラスウール
Phosphoric Acid Treated, pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥10,100
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥10,100
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41121800
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 50 g
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
多くの場合、ウールのプラグをGC入口の裏張りに使用して試料の蒸発を促進したり、不揮発性の材料がカラムに入るのを防いだりします。これは、充填GCカラム、溶媒脱離管、熱脱離管、およびパージトラップに使用して吸着剤層を保持することもできます。
Glass wool is made up of short glass fibres and is nonflammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is also suitable as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.[1] Glass wool treated with phosphoric acid is highly advantageous as it prevents usage of more amount of glass wool for metal column tubing.[2] Moreover phosphoric acid is the most effective acid additive which is generally required in the stationary phase of the chromatographic column for deactivation of both the support and metal column tubing that is the glass wool.[3] Glass wool treated with phosphoric acid is highly suitable for the analysis of free fatty acids (FFA).[2]
アプリケーション
Glass wool column maybe used for the separation of lymphocytes in human blood.[4]
その他情報
バルビツール酸、遊離脂肪酸などの酸性化合物向けのりん酸処理品。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20383:
20383-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Separation of free acids C2-C5 in dilute aqueous solution column technology.
Journal of Chromatographic Science, 9 (11), 673-681 (1971)
Gas chromatographic analysis of C< sub> 2</sub>-C< sub> 5</sub> fatty acids in aqueous media using Carbopack B-Carbowax 20M-phosphoric acid.
Du Preez JC and Lategan PM.
Journal of Chromatography A, 150 (1), 259-262 (1978)
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Science, 18 , 439-444 (1984)
Separation of Lymphocytes in Human Blood by Means of Glass Wool Column.
Johnson TM and Garvin JE.
Exp. Biol. Med, 102 (2), 333-335 (1959)