Merck
20384
Supelco
グラスウール
Non-Treated, pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥9,330
¥9,330
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥9,330
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
¥9,330
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 50 g
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラスウールは短いガラス繊維でできており、不燃性です。船舶、自動車、空調ダクト、給水パイプの断熱材として広く考えられています。さらにコンサートホール、スタジオ、映画館の吸音材としても適しています。何よりも、ヒトに対する発癌性がありません。[1]
多くの場合、ウールのプラグをGC入口の裏張りに使用して試料の蒸発を促進したり、不揮発性の材料がカラムに入るのを防いだりします。これは、充填GCカラム、溶媒脱離管、熱脱離管、およびパージトラップに使用して吸着剤層を保持することもできます。
アプリケーション
ガラスウールカラムは、ヒトの血液中のリンパ球の分離に使用されることがあります。[2]
その他情報
ユーザーが意図した検体に基づいて不活性化する特殊用途向きには処理されていない
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20384:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ガラス玉
Supelco
440345
ガラス玉
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Separation of Lymphocytes in Human Blood by Means of Glass Wool Column.
Johnson TM and Garvin JE.
Exp. Biol. Med, 102 (2), 333-335 (1959)