Merck
すべての画像(18)
主要文書
安全性情報
ZRB2374
Sigma-Aldrich
抗VGluT1抗体 クローン4O15 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
小胞グルタミン酸トランスポーター1, 溶質担体ファミリー17メンバー7, 脳特異的Na(+)-依存性無機リン酸共輸送体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥27,600
4 X 25 μL
¥57,000
¥27,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥27,600
4 X 25 μL
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥27,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4O15, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
4O15 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 61.66 kDa
observed mol wt ~53 kDa
交差性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4O15は、小胞グルタミン酸トランスポーター1を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端細胞質ドメインに由来する19個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ラットの小胞グルタミン酸トランスポーター1(VGlut1)のC末端領域に由来する19個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ラットおよびヒトの脳組織切片のVGluT1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ラットおよびヒトの脳組織切片のVGluT1を検出できます。
抗VGluT1 クローン4O15 ZooMAb(カタログ番号:ZRB2374)は、小胞グルタミン酸トランスポーター1(別名:Slc17a7、VGlut1)を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
小胞グルタミン酸トランスポーター1(UniProt:Q62634、別名:VGluT1、脳特異的Na(+)-依存性無機リン酸共輸送体、溶質担体ファミリー17メンバー7)は、ラットSlc17a7(別名:Bnpi、Vglut1)遺伝子(Gene ID:116638)によってコードされています。VGluT1は、興奮性神経細胞のシナプス前神経終末におけるシナプス小胞へのグルタミン酸の取込みを仲介する、マルチパスシナプス小胞膜タンパク質です。グルタミン酸トランスポーターはシナプス小胞へのグルタミン酸の取込みを調節し、空胞のH+-ATPaseによって生じるプロトンの電気化学的勾配によって駆動されます。選択的スプライシングによって生じる2種のVGluT1アイソフォームが報告されています。VGluT1は小脳、大脳皮質、海馬で発現しています。アイソフォームVGluT2の発現は生後10日間に急激に増加し、さらに網膜のRh細胞数の増加に伴って増加します。成人の脳ではVGluT1とVGluT2の両方の発現が目立ちますが、生後2週間ではVGluT2の発現が際立つことが示されています。発達中にVGluT2からVGluT1に切り替わる時の生存に、VGluT1の発現が不可欠になります。VGluT1ノックアウトマウスは、新たに出現するVGluT1シナプスを介してVGluT1が強力に増加し、小脳、海馬、皮質ニューロンで優勢であったVGluT2アイソフォームを置き換える月齢で死亡します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Wojcik, SM et al. (2004). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101(18): 7158-7163)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB2374-3X25UL:
ZRB2374-4X25UL:
ZRB2374-2X25UL:
ZRB2374-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nastaran Daneshgar et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 1068498-1068498 (2023-02-07)
Neuroinflammation is one of the main mechanisms leading to neuronal death and dysfunction in neurodegenerative diseases. The role of microglia as primary mediators of inflammation is unclear in Leigh syndrome (LS) patients. This study aims to elucidate the role of
Insup Choi et al.
Nature cell biology, 25(7), 963-974 (2023-05-26)
Dysfunctional autophagy has been implicated in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Previous evidence suggested disruptions of multiple stages of the autophagy-lysosomal pathway in affected neurons. However, whether and how deregulated autophagy in microglia, a cell type with an important
Jin-Young Yoon et al.
Clinical and translational medicine, 12(7), e954-e954 (2022-07-26)
Mice with deletion of complex I subunit Ndufs4 develop mitochondrial encephalomyopathy resembling Leigh syndrome (LS). The metabolic derangement and underlying mechanisms of cardio-encephalomyopathy in LS remains incompletely understood. We performed echocardiography, electrophysiology, confocal microscopy, metabolic and molecular/morphometric analysis of the
Tatsuya Osaki et al.
Nature communications, 15(1), 2945-2945 (2024-04-11)
An inter-regional cortical tract is one of the most fundamental architectural motifs that integrates neural circuits to orchestrate and generate complex functions of the human brain. To understand the mechanistic significance of inter-regional projections on development of neural circuits, we
Nils Briel et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 31(4), e12914-e12914 (2020-10-23)
Primary 4-repeat tauopathies with frontotemporal lobar degeneration (FTLD) like Progressive Supranuclear Palsy (PSP) or Corticobasal Degeneration (CBD) show diverse cellular pathology in various brain regions. Besides shared characteristics of neuronal and oligodendroglial cytoplasmic inclusions of accumulated hyperphosphorylated tau protein (pTau)