Merck
すべての画像(26)
主要文書
安全性情報
ZRB1001
Sigma-Aldrich
抗YAP1抗体 クローン4F22 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Yes関連タンパク質1, Yes関連タンパク質YAP65ホモログ, タンパク質yorkieホモログ, 転写コアクチベーターYAP1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
ICC
IHC (p)
WB
クローン:
4F22, recombinant monoclonal
monoclonal
化学種の反応性:
mouse, human
citations:
テクニック:
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:100
western blot: suitable using 1:1,000
¥23,460
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F22, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 54.46 kDa
observed mol wt ~65 kDa
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4F22はヒトおよびマウスの転写コアクチベーターYAP1を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒト転写コアクチベーターYAP1のC末端側半分に由来する148個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:10で使用、ヒト胎盤、ヒト膵臓がん、およびマウス結腸組織切片のYAP1が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVEC、HeLa、A431、およびNIH3T3細胞のYAP1が検出できます。
抗YAP1 クローン4F22 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1001)は、転写コアクチベーターYAP1を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
転写コアクチベーターYAP1(UniProt:P46937;Yes関連タンパク質1、タンパク質yorkieホモログ、Yes関連タンパク質YAP65ホモログとしても知られる)は、ヒトのYAP1(YAP65としても知られる)遺伝子(Gene ID:10413)によってコードされています。YAP1は、コアクチベーターおよびコリプレッサーのいずれでも機能できる転写制御因子であり、Hippoシグナル伝達経路における重要な下流の調節標的です。また、皮質のアクトミオシンネットワーク形成を制御することで、組織間緊張や3次元組織形状に重要な役割を果たしています。YAP1は、2つのWWドメイン(aa171- 204、230-263)と1つの転写促進ドメイン(aa291-504)を含みます。また、2つのコイルドコイル領域(aa86-100、298-359)を有し、1番目のコイルドコイル領域はTEAD転写因子との相互作用の大半を仲介すると報告されています。遺伝子発現、細胞の増殖、足場非依存性の増殖、上皮間葉転換(EMT)の誘導をYAP1が刺激するためには、TEAD転写因子の存在が必要です。YAP1のリン酸化状態と細胞密度は、YAP1の細胞内局在を制御することができます。LATS1とLATS2によってYAP1がリン酸化されると、YAP1の細胞質への移行と不活性化が起きます。YAP1はABL1によってもリン酸化される可能性があり、その結果、YAP1の安定化、TP73との相互作用の亢進、DNA損傷に反応したアポトーシス促進性遺伝子への動員が起きます。選択的スプライシングによって生じる9種のYAP1アイソフォームが報告されています。YAP1遺伝子の変異は、ブドウ膜欠損症、小眼球症、白内障、口唇裂、口蓋裂を特徴とする眼欠損症と関連づけられています。一部の肝・前立腺がんでのYAP1高発現が報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1001-3X25UL:
ZRB1001-4X25UL:
ZRB1001-25UL:
ZRB1001-2X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)