Merck
すべての画像(17)
資料
安全性情報
ZRB071401
Sigma-Aldrich
抗GLUT-1抗体 CT クローン16D21 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
HepG2グルコーストランスポーター, Solute carrierファミリー2促進性グルコーストランスポーターメンバー1, グルコーストランスポータータイプ1赤血球/脳
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
16D21, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 54.08 kDa
observed mol wt ~52 kDa
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: 1:100-1:250
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン16D21はヒトおよびマウスのGLUT-1を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する12個のアミノ酸内エピトープをターゲットとします。
免疫原
Solute carrierファミリー2 促進性グルコーストランスポーターメンバー1(GLUT-1)のC末端領域に由来する12個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:250で使用、ヒト胎盤組織切片のGLUT-1が検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト胎盤凍結切片のGLUT-1が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100~1:250で使用、NIH3T3細胞およびHepG2細胞のGLUT-1が検出できます。
抗GLUT-1 クローン16D21 ZooMAb(カタログ番号:ZRB071401)は、GLUT-1を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
Solute carrierファミリー2 促進性グルコーストランスポーターメンバー1 (UniProt:P11166;グルコーストランスポーター1型、赤血球/脳、GLUT-1、HepG2グルコーストランスポーターとしても知られる)は、ヒトのSLC2A1(GLUT1としても知られる)遺伝子(Gene ID:6513)によってコードされています。グルコーストランスポーターは、細胞によるグルコースの取り込みを促進する膜内在性タンパク質のファミリーです。GLUT-1~7と称する7種類のグルコーストランスポータータンパク質が報告されています。GLUT-1は高度に保存された、広範に分布するマルチパス膜タンパク質であり、恒常的に生成されるグルコースの取り込みを担っています。GLUT-1の基質特異性は極めて幅広く、ペントース類とヘキソース類をはじめさまざまなアルドース類を輸送できます。GLUT-1は、胎児および胎児組織における主要グルコーストランスポーターです。多くの臓器で、血液-組織関門である内皮細胞にGLUT-1が集まっています。このため、GLUT-1は、受動拡散による低分子溶質へのアクセスが限られている臓器と血液との間を往復するという、特殊な役割を担っています。また、哺乳類の赤血球膜にも豊富に存在しており、赤血球の細胞質–血漿間でグルコースを迅速に平衡化することができます。GLUT-1濃度は、腫瘍形成時に増加する頻度が高いと報告されています。SLC2A1遺伝子の変異は、乳児期発症のてんかん性脳症、発達遅延、小頭症および協調運動失調、ならびに発作性運動誘発性ジスキネジアを特徴とするGLUT-1およびGLUT-2の欠損症候群1に関連します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB071401-4X25UL:
ZRB071401-25UL:
ZRB071401-2X25UL:
ZRB071401-3X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.