Merck
すべての画像(10)
主要文書
安全性情報
ZRB06182
Sigma-Aldrich
抗p44MAPK (ERK1) 抗体 クローン13F10 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
EC2.7.11.24, ERK-1, ERT2, MAPK 3, MAPキナーゼ3, MAPキナーゼアイソフォームp44, MNK1, p44-ERK1, インスリン刺激MAP2キナーゼ, マイトジェン活性化プロテインキナーゼ3, 微小管結合タンパク質2キナーゼ, 細胞外シグナル制御キナーゼ1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥23,460
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
13F10, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 43.08 kDa
observed mol wt ~44 kDa
交差性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
immunoprecipitation (IP): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン13F10は、p44 MAPK(ERK1)を検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。p42MAPK(ERK 2)と反応する可能性もあります。
免疫原
ラットp44 MAPK(ERK1)のC末端領域に由来する35個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ラットC6、L6、およびマウスNIH/3T3細胞ライセート中のp44MAPK(ERK1)が検出できます。
免疫沈降:100 μL使用、ラットL6細胞ライセート中のp44MAPK(ERK1)を免疫沈降しました。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ラット結腸およびラット大脳皮質脳組織切片のp44MAPK(ERK1)が検出できます。
抗p44MAPK(ERK1) クローン13F10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB06182)は、p44MAPK(ERK1)を検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)、免疫沈降、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
マイトジェン活性化プロテインキナーゼ3(UniProt:P21708;EC: 2.7.11.24、MAPキナーゼ3、MAPK3、ERT2、細胞外シグナル調節キナーゼ1、ERK-1、インスリン刺激MAP2キナーゼ、MAPキナーゼアイソフォームp44、p44-MAPK、MNK1、微小管関連タンパク質2キナーゼ、p44-ERK1としても知られる)は、ラットのMapk3(Erk1、Prkm3としても知られる)遺伝子(Gene ID:50689)によってコードされています。ERK-1は、MAPキナーゼシグナル伝達経路の必須要素として作用するセリン/トレオニンキナーゼです。腸、胎盤、肺を主とし、さまざまな組織で発現しています。ERK-1の最高濃度は神経系で報告されています。MAPK/ERKカスケードは、転写、翻訳、および細胞骨格再構成の調節を介して、細胞の増殖、接着、生存、および分化などの多様な生物学的プロセスを仲介します。また、いくつかの転写因子をリン酸化することによって、分化細胞における減数分裂、有糸分裂、および有糸分裂後の機能の開始・調節にも役割を果たします。約160のERKの基質が報告されています。ERK-1のプロテインキナーゼドメインはアミノ酸43-331に存在し、TXYモチーフはアミノ酸203-205に存在します。ERK-1は、インスリンまたは神経成長因子のような外的刺激に反応し、MEK1およびMEK2によってトレオニン203およびチロシン205がリン酸化されます。このリン酸化はいずれもERK-1の活性に不可欠です。選択的スプライシングによって生じる2種のERK-1アイソフォームが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB06182-4X25UL:
ZRB06182-2X25UL:
ZRB06182-3X25UL:
ZRB06182-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.