スキップする
ZRB1007
抗Ki67抗体 クローン1O15 ZooMAb®ウサギモノクローナル
recombinant, expressed in HEK 293 cells
サステナビリティに関する特長
enhanced validation
強化された検証
別名:
Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67, 増殖マーカータンパク質Ki-67, 抗原KI-67, 抗原Ki67
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 μL
カートの在庫状況を確認する
¥29,900
4 x 25 μL
カートの在庫状況を確認する
¥61,700
この商品について
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1O15, recombinant monoclonal, monoclonal
Application:
ICC, IF, IHC (p), WB
Citations:
4
¥29,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit (recombinant)
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1O15, recombinant monoclonal, monoclonal
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 358.69 kDa, observed mol wt ~350 kDa
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Sustainability features
technique(s)
immunocytochemistry: suitable using 1:100, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400, western blot: suitable using 1:1,000
isotype
IgG
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MKI67(4288)
General description
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAb®の詳細については、こちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
増殖マーカータンパク質Ki-67(UniProt:P46013;Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67、抗原KI-67、抗原Ki-67としても知られる)は、ヒトのMKI67遺伝子(Gene ID:4288)によってコードされています。Ki-67抗原は細胞周期に関連した核タンパク質の原型であり、細胞活動周期の全期において増殖中の細胞で発現します。その発現は細胞周期のG1後期、S期、G2期、M期によく見られますが、G0期の細胞ではKi-67抗原が検出できません。有糸分裂ではKi-67が高リン酸化されます。Ki67は有糸分裂中の個々の染色体の維持に必要であり、核膜分解後は細胞質に散在します。Ki67は有糸分裂中の染色体の表面、すなわち染色体周辺層と結合することが示されており、染色体表面のかなりの部分がKi67で覆われます。Ki67は立体的な静電荷障壁を形成することによって、染色体が崩壊して一塊のクロマチンになるのを防ぎます。選択的スプライシングによって生じる2種のKi67アイソフォームが報告されています。Ki67抗体は、腫瘍の細胞増殖分画の作成に有用です。腫瘍組織の場合、Ki67抗体の予後予測能はトリチウム標識チミジン指数と同等です。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
Immunogen
ヒト増殖マーカータンパク質Ki-67のC末端側半分に由来する14個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
Application
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HUVEC、HeLa、およびA431細胞のKi67が検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:400で使用、ヒト扁桃組織およびヒト皮膚組織切片のKi67が検出できます。
抗Ki67 クローン1O15 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1007)は、増殖マーカータンパク質Ki67を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
Biochem/physiol Actions
クローン1O15はヒト増殖マーカータンパク質Ki-67を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側半分に由来する14個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
Physical form
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
Preparation Note
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ZMS1135SAB5600249SAB5700770
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM360, purified immunoglobulin
description
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
mouse
biological source
-
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... MKI67(4288)
Gene Information
mouse ... MKI67(4288)
Gene Information
human ... MKI67(4288)
Gene Information
human ... MKI67(4288)
clone
1O15, recombinant monoclonal
clone
Ki-S5, recombinant monoclonal
clone
RM360, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)