Merck
A3294
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥86,000
100 G
¥127,000
500 G
¥320,000
1 KG
¥477,000
¥86,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥86,000
100 G
¥127,000
500 G
¥320,000
1 KG
¥477,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
¥86,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine
アッセイ
≥98%
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
不純物
protease, none detected
損失
≤5%
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンはヒト血漿中に豊富に存在します。アルブミン濃度の上昇は脱水症状をもたらします。アルブミン代謝回転は通常、鉄欠乏性貧血の小児に認められます。[1]本化合物は肝疾患の予測指標です。[2]
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは以下の用途に使用されています:
  • 抗体の非特異的結合のブロック[3]
  • 精子の運動性を誘導する活性化培地の成分[4]
  • ビシンコニン酸(BCA)法によるバクテリオシンのタンパク質濃度の測定[5]
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
特徴および利点
  • ヒートショック分画
  • プロテアーゼフリー
調製ノート
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3294-1KG:
A3294-50G:
A3294-BULK:
A3294-500G:
A3294-5KG:
A3294-VAR:
A3294-100G:
A3294-10G:
A3294-10KG:
A3294-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cryopreservation of Atlantic cod Gadus morhua L. spermatozoa: effects of extender composition and freezing rate on sperm motility, velocity and morphology
Butts I A E, et al.
Cryobiology, 61(2), 174-181 (2010)
Histomorphometric alteration and cell-type specific modulation of arylhydrocarbon receptor and estrogen receptor expression by 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and 17beta-estradiol in mouse experimental model of endometriosis
Kitajima M, et al.
Reproductive Toxicology, 18(6), 793-801 (2004)
Leuconostoc carnosum 4010 has the potential for use as a protective culture for vacuum-packed meats: culture isolation, bacteriocin identification, and meat application experiments
Budde B B, et al.
International Journal of Food Microbiology, 83(2), 171-184 (2003)
Derek Toms et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 534-534 (2020-06-26)
We have developed an accessible software tool (receptoR) to predict potentially active signaling pathways in one or more cell type(s) of interest from publicly available transcriptome data. As proof-of-concept, we applied it to mouse photoreceptors, yielding the previously untested hypothesis
Monika Wimmer et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 61-61 (2020-04-12)
Cutaneous squamous cell carcinomas (cSCC) are the primary cause of premature deaths in patients suffering from the rare skin-fragility disorder recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB), which is in marked contrast to the rarely metastasizing nature of these carcinomas in the
関連コンテンツ
ウシ血清アルブミン(BSA)の構造、分子量、機能、溶解性、製造方法、精製方法、アプリケーションおよび購入に関する情報が得られます。
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
質問
1–2/2 質問  
  1. Does BSA 3294 Contain Fatty acid and globulin?
    1 回答
    1. This product is prepared by heat-shock fractionation which tends to yield a higher purity of Fraction V Albumin. The product is not tested for the presence of globulins or fatty acids on a lot-to-lot basis. However, historical information indicates the presence of fatty acids with low to no IgG detected. Alpha-globulin has been detected in the past.
      役に立ちましたか?
  2. こちらのBSAはシグナル配列(N末端からの18AA)が切断されているものと考えてよいでしょうか。
    1 回答
    1. The signal sequence is not determined for Bovine Serum Albumin products. The signal/target sequence for BSA is most often associated with the preproalbumin in vivo. See the link below, section 3.1, for further information.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3401331/
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 2件の評価のみのレビュー