Merck
すべての画像(15)
主要文書
安全性情報
ZRB04953
Sigma-Aldrich
抗phospho-Smad2 (Ser465/467) 抗体 クローンA5S ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
JV18-1, MADホモログ2, Mad関連タンパク質2, Mothers against DPPホモログ2, Mothers against decapentaplegicホモログ2, SMAD family member 2, hMAD-2, hSMAD2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥27,600
4 X 25 μL
¥57,000
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥27,600
4 X 25 μL
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥27,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A5S, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 52.31 kDa
observed mol wt ~55 kDa
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
inhibition assay: suitable using 1:1,000 (peptide)
western blot: suitable using 1:1,000
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer465/pSer467)
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンA5Sは、セリン465/467がリン酸化されたSmad2を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒトSmad2のホスホセリン465/467周辺の11個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、TGF-βで処理したHepG2細胞のphospho-Smad2(Ser465/467)が検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:200および1:100で使用、ヒト乳がんおよびヒト結腸がん組織切片のphospho-Smad2(Ser465/467)が検出できます。
ペプチド阻害:希釈倍率1:1,000で使用、TGFβで処理したHeLa細胞とともに用いて、ペプチドブロック解析を行いました。
抗phospho-Smad2(Ser465/467) クローンA5S ZooMAb(カタログ番号:ZRB04953)は、セリン465/467がリン酸化したSmad2を検出するリコンビナント・ラビットモノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ペプチド阻害アッセイ、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
Mothers against decapentaplegic homolog 2(UniProt:Q15796;MADホモログ2、マザーズアゲンストDPPホモログ2、JV18-1、Mad関連タンパク質2、hMAD-2、SMAD family member 2、SMAD 2、Smad2、hSMAD2としても知られる)は、ヒトのSMAD2(MADH2、MADR2としても知られる)遺伝子(Gene ID:4087)によってコードされています。Smad2は受容体調節性Smad(R-Smad)であり、トランスフォーミング増殖因子β(TGFβ)とアクチビン1型受容体キナーゼによって活性化される、細胞内シグナル伝達性転写因子として働きます。TGF-β非存在下では単量体として存在し、TGF-β存在下ではSmad4とヘテロ二量体を形成します。骨格筋、内皮細胞、心臓、胎盤で高い発現が見られます。Madホモロジー(MH)1ドメイン(aa10-176)1個、MH2ドメイン(aa274-467)1個、PYモチーフ(aa221-225)1個を含んでいます。細胞質Smad2は、TGF-β受容体キナーゼIによってSer465/Ser467上で直接リン酸化されます。R-SmadのC末端ホスホセリンは、Smad4のMH2ドメインに認識され、ヘテロ二量体複合体の形成が可能になります。ヘテロ二量体複合体は核に移行し、そこで各Smadタンパク質がそれぞれのDNA結合部位に対して低親和性で結合します。この結合は転写コアクチベーターの存在下でさらに増強されます。TGF-βシグナル伝達に応答したコアクチベーターによるリジン19のアセチル化は、Smad2の転写活性を増加させることが示されています。ホスファターゼPPM1Aによって脱リン酸化されると、Smad2はSmad2/Smad4複合体から放出され、核から細胞外に排出されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、120 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB04953-3X25UL:
ZRB04953-2X25UL:
ZRB04953-25UL:
ZRB04953-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Si Li et al.
Cancer communications (London, England), 41(2), 154-170 (2021-01-04)
The transforming growth factor-β (TGF-β) pathway plays a pivotal role in inducing epithelial-mesenchymal transition (EMT), which is a key step in cancer invasion and metastasis. However, the regulatory mechanism of TGF-β in inducing EMT in colorectal cancer (CRC) has not
Chuan-Hang Yu et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-29)
Oral submucous fibrosis (OSF) has been recognized as a precancerous disorder in the oral cavity. Great effort has been made to inhibit the malignant progression of OSF over the past decades, but the cure of this fibrosis disease has not
Lindsay Kraus et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 494-494 (2020-07-14)
The adult heart following injury such as a myocardial infarction forms a fibrotic scar associated with transformation of resident cardiac fibroblasts into myofibroblast, accelerating cardiac remodeling and dysfunction. Cell therapies provide a novel direction for the enhancement of cardiac structure
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.