Merck
XNAS2
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp Seed PCR Kit
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 100 amplifications
sufficient for 100 extractions
sufficient for 100 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
agriculture
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
The Extract-N-Amp Seed PCR Kit provides all reagents necessary to rapidly extract DNA from a wide variety of plant seeds and amplify targets of interest by direct PCR. A novel extraction method eliminates the need for long enzymatic digestions. The kit also includes a specially formulated hot start PCR reaction mix for amplification directly from the extract.
アプリケーション
Extract-N-Amp seed PCR Kit has been used for DNA extraction. It has aslo been used for extraction and amplification of DNA from symptomatic wheat seeds.
特徴および利点
  • Perfect for quick genotyping results
  • Rapid extraction of genomic DNA for PCR in 15 minutes
  • No long enzymatic digestions
  • Hot Start antibody for highly specific PCR amplification of genomic DNA
  • Compatible with a wide variety of seed sources
  • Extracts are stable at 4 °C for atleast 6 months, allowing for multiple reassays
  • Phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation not required
  • Column purification or centrifugation not required
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
法的情報
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brigitte Marazzi et al.
American journal of botany, 93(2), 288-303 (2006-02-01)
Senna (Leguminosae) is a large, widespread genus that includes species with enantiostylous, asymmetric flowers and species with extrafloral nectaries. Clarification of phylogenetic relationships within Senna based on parsimony analyses of three chloroplast regions (rpS16, rpL16, and matK) provides new insights
Helen L Rose et al.
PloS one, 6(7), e22668-e22668 (2011-08-06)
Eight DNA extraction products or methods (Applied Biosystems PrepFiler Forensic DNA Extraction Kit; Bio-Rad Instagene Only, Bio-Rad Instagene & Spin Column Purification; EpiCentre MasterPure DNA & RNA Kit; FujiFilm QuickGene Mini80; Idaho Technologies 1-2-3 Q-Flow Kit; MoBio UltraClean Microbial DNA
資料
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.