product name
水, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
蒸気密度
<1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3 mmHg
無菌性
0.1 μm filtered
形状
liquid
テクニック
PCR: suitable
electrophoresis: suitable
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
その他の活性
DNase, RNase, Protease, free
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- cDNA 合成および PCR 増幅
- qPCR アッセイ前のルーメン DNA の希釈
- PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)およびアガロースゲル電気泳動
- RNA 分離における RNA の溶出
特徴および利点
- ヌクレアーゼフリーの水
- DNaseフリー、RNaseフリー、プロテアーゼフリー
- DEPC未処理
- 0.1 umでろ過済み
- 2回蒸留脱イオン水から調製済み
- 分子アプリケーションに適している
本製品は0.1 umでろ過済みです。本製品は、分子生物学試薬としてデザインされており、分子生物学的アプリケーションでの使用に適しています。本製品は、ヌクレアーゼやプロテアーゼが存在しないことが分析されており、生物汚染度解析を受けています。ジエチルピロカルボネート(DEPC)で処理していません。
調製ノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W4502-100ML:
W4502-50ML-KC:
W4502-EW:
W4502-1L:
W4502-VAR:
W4502-1L-C:
W4502-50ML:
W4502-6X1L:
W4502-6X1L-I-PW:
W4502-BULK:
W4502PROC:
W4502-20ML-KC:
W4502-10L:4548173215167
W4502-25ML:
W4502-10ML:
W4502-6X1L-I:
W4502-10ML-KC:
W4502-1ML-KC:
W4502-20ML:
W4502-5ML:
W4502-10X50ML:
W4502-1ML:
W4502-3ML:
W4502-100ML-KC:
W4502-5ML-KC:
W4502-25ML-KC:
W4502-3ML-KC:
W4502-1.5ML:
W4502-1.5ML-KC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Viral RNA Extraction Buffer (VRE100) and related reagents for qRT-PCR and additional viral RNA analyses.
The assessment of DNA quality is a crucial first step in acquiring meaningful data from formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues, and other sources of damaged DNA. Using intact genomic DNA is key for successful analysis of chromosomal aberrations (e.g. SNP analysis, LOH, aCGH, etc.).
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
プロトコル
Imprint ® Methylated DNA Quantification Kit (MDQ1) Protocol
GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.
関連コンテンツ
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA