Merck
WGA4
Sigma-Aldrich
GenomePlex® Single Cell Whole Genome Amplification Kit
Amplify genome of a single cell
別名:
Single cell whole genome amplification, Whole genome amplification
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.55
テクニック
whole genome amplification: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
GenomePlex®シングルセル全ゲノム増幅キットは、ゲノムDNAのランダムフラグメント化およびその結果生じる小フラグメントをユニバーサルプライマー部位に隣接するPCR-増幅可能ライブラリー分子に変換する過程を基盤とする私たちの独自の技術を活用しています。 汎用オリゴヌクレオチド・プライマーを使用したライブラリー分子のPCR増幅によりWGAが達成されます。このキットは、単一細胞のゲノムを増幅するように設計されています。この迅速でわかりやすい方法により、100万倍の増幅が行われ、単一細胞からマイクログラムの量のゲノムDNAが得られます。通常の単一細胞全ゲノム増幅法では、大きな偏りのある不十分な量しか得られません。このキットには、細胞溶解および連続的な全ゲノム増幅に必要な試薬がすべて含まれています。単一細胞は、蛍光活性化細胞選別(FACS)、レーザーキャプチャーマイクロダイセクション(LCM)、希釈、またはその他の適用可能な方法により分離できます。
アプリケーション
GenomePlex® Single Cell全ゲノム増幅キットは、以下の用途に使用されています:
  • 単離したDNAの増幅
  • 全ゲノム増幅(WGA)
  • microdissected DNAの増幅
  • 転移性去勢抵抗性前立腺がん細胞由来の循環腫瘍細胞ゲノムDNAの増幅
  • 単一細胞低カバレッジ全ゲノムシーケンシング(SLWGS)法によるコピー数多型(CNV)の検出
  • ゲル電気泳動
  • qPCR
  • 比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH)マイクロアレイ
  • ショートタンデムリピート(STR)分析
  • 一塩基多型(SNP)分析
特徴および利点
  • 高い収率および精度で4時間以内にDNA増幅
  • がん細胞、上皮細胞、リンパ球、線維芽細胞、羊水細胞、ポリカーボネート固定細胞、および植物細胞などのあらゆる採取源からDNAを増幅
  • アレルのバイアスを最小限に抑えてゲノム全体を完全に表現
  • WGA DNAポリメラーゼは、ゲル電気泳動、qPCR、比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH)マイクロアレイ、ショートタンデムリピート (STR) 解析、および一塩基多型 (SNP)解析などの下流アプリケーション、TaqMan®アッセイ、およびマイクロサテライト解析での使用に適しています。
その他情報
本キットに含まれるユニバーサルプライマーの配列は当社の専有物とみなされます。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究目的専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • L104310x Single Cell Lysis & Fragmentation BufferSDS
  • P4850Proteinase K from Tritirachium album, buffered aqueous glycerol solution, for molecular biology, ≥800 units/mLSDS
  • W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologySDS
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Nathan R Treff et al.
Molecular human reproduction, 16(8), 583-589 (2010-05-21)
Many studies estimate that chromosomal mosaicism within the cleavage-stage human embryo is high. However, comparison of two unique methods of aneuploidy screening of blastomeres within the same embryo has not been conducted and may indicate whether mosaicism has been overestimated
Nathan R Treff et al.
Fertility and sterility, 94(6), 2017-2021 (2010-03-02)
To develop and validate a whole genome amplification and single nucleotide polymorphism (SNP) microarray protocol for accurate single cell 24 chromosome aneuploidy screening. Prospective, randomized, and blinded study. Academic reproductive medicine center. Multiple euploid and aneuploid cell lines were obtained
Heike Fiegler et al.
Nucleic acids research, 35(3), e15-e15 (2006-12-21)
Heterogeneity in the genome copy number of tissues is of particular importance in solid tumor biology. Furthermore, many clinical applications such as pre-implantation and non-invasive prenatal diagnosis would benefit from the ability to characterize individual single cells. As the amount
Resolving tumor heterogeneity: genes involved in chordoma cell development identified by low-template analysis of morphologically distinct cells
El-Heliebi A, et al.
PLoS ONE, 9(2), e87663-e87663 (2014)
Nicholas Navin et al.
Nature, 472(7341), 90-94 (2011-03-15)
Genomic analysis provides insights into the role of copy number variation in disease, but most methods are not designed to resolve mixed populations of cells. In tumours, where genetic heterogeneity is common, very important information may be lost that would
資料
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
プロトコル
GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.