サイズを選択してください
¥34,600
¥131,000
¥656,000
¥34,600
この商品について
スキップする
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 25 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart: no
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | P4600 | 11483188001 | FPCR-RO |
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| usage sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 30 reactions (including 5 control reactions) | usage sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001), sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001) |
| feature dNTPs included | feature dNTPs included, hotstart: no | feature dNTPs included, hotstart: no | feature - |
| color colorless | color colorless | color - | color - |
| input purified RNA | input purified DNA | input purified RNA | input - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
General description
Application
Features and Benefits
- cDNA産物にすべての転写配列が最適に反映されるように、マスターミックスにはランダマーおよびオリゴ(dT)プライマーを一定の比率で配合しています。
- 高い再現性:このキットのマスターミックスは混合済みであるため、成分の混合が必要な他のキットに固有の変動性が排除されます。
- RNアーゼH(+)モロニーマウス白血病ウイルス(MMLV)逆転写酵素により、残存RNAによるPCR増幅妨害が確実に防止されます。
- テンプレートのインプット量の範囲が広いため、希少遺伝子と高発現遺伝子の両方を逆転写します。
- 便利な5倍マスターミックス処方により、すばやく簡単に反応をセットアップできます。RNAテンプレートを添加するだけです。
- 便利な5Xマスターミックス処方により、すばやく簡単に反応をセットアップできます。RNAテンプレートを添加するだけです。
- ランダマー、oligodTプライマー、およびモロニーマウス白血病ウイルス(MMLV)逆転写酵素のRNAse H+誘導体を独自のブレンドで含有します。
- わずか40分で、バイアスのない正確なRNAからcDNAへの変換が可能です。
- 1回の20 μL反応で最大1 μgのRNAを使用できます。反応のスケールアップも可能です。
- 非常に安定です。-20°Cで最大1年間保存できます。4°Cでは最大1か月間。
Other Notes
Legal Information
Related product
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
RDRT-25RXN: + RDRT-100RXN: + RDRT-500RXN:
jan
資料
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.
プロトコル
Reverse transcription analyzes mRNA gene expression, facing challenges like transcript half-life differences and temporal patterns.
Method for reverse transcription of RNA into DNA. Uses a premixed reagent that contains reverse transcriptase, dNTPs, primers, RNase inhibitor and buffer. Fast generation of cDNA.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
mRNA遺伝子発現を分析する逆転写には、転写物の半減期のばらつきや時間的パターンなどの課題が伴います。
関連コンテンツ
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は核酸分子増幅技術の1つであり、RT-PCR、ホットスタートPCR、エンドポイントPCRを含む多くのアプリケーションで広く使用されています。
RT-qPCRは、遺伝子発現や病原体検出における用途で、特定のターゲットを検出します。
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.