Merck
V4390
Sigma-Aldrich
VUF 8430二臭化水素酸塩
≥97% (NMR)
別名:
2-[(アミノイミノメチル)アミノ]エチルカルバムイミドチオ酸エステル, S-(2-グアニジルエチル)-イソチオ尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,090
¥13,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,090
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11N5S· 2HBr
CAS番号:
分子量:
323.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97% (NMR)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
溶解性
deionized water: 24 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Br.Br.NC(=N)NCCSC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5S.2BrH/c5-3(6)9-1-2-10-4(7)8;;/h1-2H2,(H3,7,8)(H4,5,6,9);2*1H
InChI Key
GPWJSTKHQMIXCA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
VUF 8430二臭化水素酸塩は、ヒスタミンH4受容体の強力なアゴニストです。ヒスタミンH3受容体と比較して33倍の選択性があり、その他のヒスタミン受容体に対する親和性もごくわずかです。
特徴および利点
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V4390-VAR:
V4390-25MG:
V4390-5MG:
V4390-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tamara E Galarza et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114177-114177 (2020-07-30)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) contributes to cell invasion and metastasis during the progression of epithelial cancers. Though preclinical evidence suggests a role for histamine H4 receptor (H4R) in breast cancer growth, its function in the EMT is less known. In this
資料
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.