アッセイ
98%
不純物
<2% ethyl alcohol
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... PDK1(5163) , PDK2(5164) , PDK3(5165) , PDK4(5166)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
347795-50G:
347795-BULK:
347795-10G:
347795-VAR:
347795-1KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.