product name
カルボニルシアニド 4-(トリフルオロメトキシ)フェニルヒドラゾン, ≥98% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
色
yellow
mp
174-175 °C (dec.) (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
InChI Key
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C2920-BULK:
C2920-10MG-PW:
C2920-10MG:4548173191225
C2920-50MG-PW:
C2920-50MG:4548173191232
C2920-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research