U5625
ウリジン 5'-ジホスホグルクロン酸 アンモニウム塩
98-100%
別名:
UDP-GlcA, UDPGA, ウリジン-二リン酸-グルクロン酸 アンモニウム塩, ウリジン[5']ジホスホ[1]-α-D-グルコピラノースウロン酸 アンモニウム塩
サイズを選択してください
¥65,100
サイズを選択してください
About This Item
¥65,100
おすすめの製品
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
enzyme from bovine liver (catalase)
enzyme from rabbit muscle (LDH)
アッセイ
98-100%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.H3N/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);1H3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;/m1./s1
InChI Key
WMWKTCPGFOEPBD-YGIWDPDDSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
U5625-100MG:
U5625-25MG:
U5625-BULK:
U5625-500MG:
U5625-5MG:
U5625-1G:
U5625-10MG:
U5625-VAR:
U5625-250MG:
U5625-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.