スキップする
E2127
β-エストラジオール 3-(β-D-グルクロニド) ナトリウム塩
≥98% (HPLC), estradiol metbolite, powder
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール 3-グルクロニド, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン 3-グルクロニド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥81,000
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥85,000
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥128,000
この商品について
化学式:
C24H31O8Na
CAS番号:
分子量:
470.49
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥81,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
β-エストラジオール 3-(β-D-グルクロニド) ナトリウム塩,
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC12CCC3C(CCc4cc(OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)ccc34)C1CCC2O
InChI
1S/C24H32O8.Na.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;;/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);;
InChI key
JKYLXXZHJUQLMK-UHFFFAOYSA-N
Application
β-エストラジオール3-(β-D-グルクロニド) ナトリウム塩は、エストロゲン投与に使用されています。また、エストラジオール-3-α グルクロニドおよびエストラジオール-17-βグルクロニドなどの2種類のグルクロン酸抱合エストラジオール量の測定にも使用されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E1127E2128E1877
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)