Merck
N7505
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 2′-リン酸, 還元型 四ナトリウム塩 水和物
≥97% (HPLC)
別名:
β-NADPH, 2′-NADPH 水和物, NADPH Na4, TPNH2 Na4, コエンザイム II(還元型) 四ナトリウム塩, ジヒドロニコチンアミドアデニンジヌクレオチドホスファート 四ナトリウム塩, トリホスホピリジンヌクレオチド, 還元型 四ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥26,000
100 MG
¥63,400
250 MG
¥110,000
500 MG
¥188,000
1 G
¥319,000
¥26,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥26,000
100 MG
¥63,400
250 MG
¥110,000
500 MG
¥188,000
1 G
¥319,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
833.35 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥26,000
Check Cart for Availability
由来生物
chicken
アッセイ
≥97% (HPLC)
≥97% (spectrophotometric assay)
フォーム
powder
溶解性
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI Key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ββ-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド2′-ホスフェート(NADP+)およびβ-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド2′-ホスフェート還元型(NADPH)は、さまざまな酵素触媒酸化還元反応に関与する補酵素酸化還元対(NADP+:NADPH)を構成しています。NADP+/NADPH酸化還元対は、脂質およびコレステロール生合成ならびに脂肪アシル鎖延長などの同化反応における電子移動を促進します。[1] NADP+/NADPH酸化還元対は、さまざまな抗酸化メカニズムで使用され、そこでは活性酸素種の蓄積を防いでいます。NADPHは、in vivoでペントースリン酸経路(PPP)により生成されます。[2]
NADPHは酸化窒素合成酵素を含む多くの酸化還元酵素に対する電子供与体であり、補因子です。
調製ノート
化学的に還元
その他情報
容量は、固体重量に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N7505-500MG:
N7505-BULK:
N7505-50MG:
N7505-100MG:
N7505-1G:
N7505-VAR:
N7505-25MG:
N7505-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan Cai et al.
Experimental neurology, 216(2), 342-356 (2009-01-27)
DCX-immunoreactive (DCX+) cells occur in the piriform cortex in adult mice and rats, but also in the neocortex in adult guinea pigs and rabbits. Here we describe these cells in adult domestic cats and primates. In cats and rhesus monkeys
William B. Wood
Biochemistry: A Problems Approach, 195-195 null
Berg, J.M., et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
Kun Xiong et al.
Experimental neurology, 211(1), 271-282 (2008-04-02)
Doublecortin-immunoreactive (DCX+) cells were detected across the allo- and neo-cortical regions in the adult guinea pig cerebrum, localized to layer II specifically at its border with layer I. The density of labeled cells declined with age, whereas no apparent apoptotic
Yukiko Ohara et al.
Scientific reports, 11(1), 3191-3191 (2021-02-06)
The Kif26a protein-coding gene has been identified as a negative regulator of the GDNF-Ret signaling pathway in enteric neurons. The aim of this study was to investigate the influence of genetic background on the phenotype of Kif26a-deficient (KO, -/-) mice.
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.