製品名
L-グルタチオン、還元型, ≥98.0%
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
色
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
detection
官能基
amine
carboxylic acid
thiol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
よく一緒に購入される製品
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4251-50G:
G4251-10G:
G4251-500G:
G4251-250G:
G4251-100G:
G4251-RSAMPLE:
G4251-5G:
G4251-VAR:
G4251-1EA:
G4251-300MG:
G4251-BULK:
G4251-10MG:
G4251-1G:
G4251-10KG:
G4251-EW:
G4251-PM:
G4251-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.