サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | 出荷予測2026年9月28日from市川市大町368 | ¥36,800 |
500 mg | 出荷予測2026年9月28日from市川市大町368 | ¥96,000 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥345,000 |
この商品について
¥36,800
出荷予測2026年9月28日詳細
description
Tetrasodium salt
assay
97% (dry weight)
form
powder
packaging
pkg of 1 g (10621706001), pkg of 100 mg (10107824001), pkg of 500 mg (10621692001)
manufacturer/tradename
Roche
λmax
260 and 340 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
General description
- 吸収係数:260 nmで15.0 x 10の3乗L x mol-1 x cm-1、340 nmで6.3 x 10の3乗L x mol-1 x cm-1
- 最大吸収:260 nm及び340 nm
- 分子量:NADPH-Na4:Mr=833.4、NADPH:Mr=745.4
- 水溶液pH値:8.0±1.0(10 mg/mL)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
重炭酸ナトリウム緩衝液中で10 mg/mL、pH 9、2~8℃で4週間後のNADPHが95%以上。
Analysis Note
- 純度:乾燥重量で、β-NADPH-Na4が97%(酵素反応及び340 nmでの吸光度)、80%(260 nmでの吸光度)
- 有機溶媒:=3%(GC)
Other Notes
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable