スキップする
A4665
アラメチシン from Trichoderma viride
≥98% (HPLC)
別名:
抗生物質 U-22324
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥79,500
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥136,000
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥268,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5213858
¥79,500
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)C(C)(C)NC(C)=O)C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)Cc3ccccc3
InChI
1S/C92H150N22O25/c1-47(2)43-58(72(127)108-92(24,25)84(139)113-41-29-33-59(113)73(128)103-65(48(3)4)75(130)111-90(20,21)82(137)112-89(18,19)80(135)102-56(37-40-64(120)121)70(125)101-55(35-38-61(93)117)69(124)98-54(46-115)44-53-31-27-26-28-32-53)99-63(119)45-95-77(132)85(10,11)110-76(131)66(49(5)6)104-81(136)88(16,17)107-71(126)57(36-39-62(94)118)100-67(122)50(7)96-78(133)86(12,13)106-68(123)51(8)97-79(134)87(14,15)109-74(129)60-34-30-42-114(60)83(138)91(22,23)105-52(9)116/h26-28,31-32,47-51,54-60,65-66,115H,29-30,33-46H2,1-25H3,(H2,93,117)(H2,94,118)(H,95,132)(H,96,133)(H,97,134)(H,98,124)(H,99,119)(H,100,122)(H,101,125)(H,102,135)(H,103,128)(H,104,136)(H,105,116)(H,106,123)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,129)(H,110,131)(H,111,130)(H,112,137)(H,120,121)/t50-,51-,54+,55-,56-,57-,58-,59-,60-,65-,66-/m0/s1
InChI key
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
General description
アラメチシンは抗生物質であり、生体膜の両親媒性α-ヘリカル構造の形成能を有する細胞溶解性ペプチドです。[1]20個のアミノ酸残基で構成される線形のペプタイボールです。非リボゾームペプチド(NRP)の一種で、α-アミノイソ酪酸を含んでいます。[2]
Application
Trichoderma viride由来のアラメチシンは、以下の用途に使用されています:
  • ニューロンの活動時に一過性に発生するNa+/K+-ATPase依存性細胞外K+に対するグルタミン酸トランスポーターの作用を検討するため[3]
  • Xenopus(アフリカツメガエル)属の皮膚から得られたマガイニンIによる平面脂質二重膜における陰イオン透過性チャネルの形成を検討するため[1]
  • Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)における根頂端分裂組織と表皮の透過性と、セルラーゼによるアラメチシン耐性を検討するため[2]
  • ヒト腸管(HT-29)および神経芽細胞腫(SH-SY5Y)細胞株に対するフィコトキシン・オカダ酸およびマイコトキシンの細胞毒性作用を検討するため[4]
  • 糸状菌Trichoderma(トリコデルマ)属に属するLongibrachiatumCladeから得られたペプタイボールの構造変化と生物活性を解析するため[5]
Biochem/physiol Actions
アラメチシンは、植物における耐性の発現に役割を果たし、リポゾームRNA(rRNA)の切断に関連した病変や急速な死を引き起こすことによって植物に有害作用を及ぼします。A.thaliana(シロイヌナズナ)の根において、頂端分裂組織と表皮の透過性を引き起こすことがあります。アラメチシンは、ジャスモン酸によって誘導されるBryonia dioica(ブリオニア)の巻きひげのコイリングをもたらします。[5]
Analysis Note
アラメチシン同族体の混合物です。
Other Notes
Ac-2-MeAla-L-Pro-2-MeAla-L-Ala-2-MeAla-L-Ala-L-Glu(NH2)-2-MeAla-L-Val-2-MeAla-Gly-L-Leu-2-MeAla-L-Pro-L-Val-2-MeAla-2-MeAla-L-Glu-L-Glu(NH2)-フェニルアラニノール
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A5361A4888A2411
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
form
powder
form
DMSO solution
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
A4665-10MG: + A4665-5MG-PW: + A4665-BULK: + A4665-10MG-PW: + A4665-25MG-PW: + A4665-25MG: + A4665-VAR: + A4665-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf