スキップする
TRUEB
TrueGel3D Buffer pH 7.2
600 μl solution, 10X concentrated
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥1,800
この商品について
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
¥1,800
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D buffer pH 7.2 is a component of the TrueGel3D Hydrogel system. The TrueGel3D buffer with pH 7.2 is recommended for slow-gelling hydrogels, to ensure a homeostatic environment for cells. However, in conjugation with TrueGel3D buffer pH 5.5, buffer with intermediate strengths can be prepared to modulate gelation kinetics. Both buffer systems (TRUEA and TRUEB) have pH indicator (phenol red) and strong buffering capacity to ensure a stable pH.
Application
TrueGel3D buffers with pH 5.5 and 7.2 is used to modulate gelation kinetics
Preparation Note
TRUEB-1VL contains TrueGel3D buffer pH 7.2, 10X concentrated
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
TRUEA648315P3288
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
TRUEB-1VL:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)