表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥47,200 |
この商品について
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
TrueGel3D hydrogel pre-configured kitは、天然の細胞環境と合致するようカスタマイズされた剛性約400 Pa(剛性率)を有する化学的定義が明らかなハイドロゲルを調製するのに使用されています。TrueGel3Dハイドロゲルは、RGD (アルギニルグリシルアスパラギン酸) degradableポリマーとCD cell-degradableクロスリンカーとを架橋結合させることにより生成されます。この細胞は架橋結合中は被覆されており、RGDペプチドを通じてポリマーと接着し、ハイドロゲル内で増殖します。CD cell-degradableクロスリンカーはマトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)切断ペプチド(Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala)で構成されており、マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP1、MMP3、MMP7およびMMP9)の分泌により細胞の拡散および遊走を可能にします。
ゲルは、RT-PCR、ウェスタンブロットおよびその他の分子生物学研究などの培養後の解析のため、TrueGel3D Enzymatic Cell Recovery Solution (TRUEENZ-500UL)によりさらに溶解されます。
ゲルは、RT-PCR、ウェスタンブロットおよびその他の分子生物学研究などの培養後の解析のため、TrueGel3D Enzymatic Cell Recovery Solution (TRUEENZ-500UL)によりさらに溶解されます。
Application
様々な細胞のタイプ、スフェロイドおよび組織サンプルの3D培養に適しています。本キットは細胞遊走および浸潤研究、共培養実験(腫瘍細胞と線維芽細胞)ならびに細胞増殖および分化研究に使用されています。
Features and Benefits
- 使用が容易であり構成済みです。
- 剛性400 Paのゲル
- 細胞接着のためRGD degradableポリマーを含んでいます。
- 細胞回収および培養後の解析を可能にします
Other Notes
TRUE1-1KTには、凍結乾燥RGD degradableポリマーおよびCD cell-degradableクロスリンカー、ならびに再構成用緩衝液および水が含まれます。
Disclaimer
CD cell-degradableクロスリンカーを長時間空気に曝露させないでください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Hydrogel Kits
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan