スキップする
TRUE5
TrueGel3D Hydrogel Kits
FAST-PVA, PEG non cell-degradable crosslinker
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥12,600
この商品について
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
¥12,600
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
application(s)
3D cell culture
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
The gel is formed by stable thioether bonds between maleimide groups of PVA (FAST-PVA) and thiol groups on PEG non cell-degradable crosslinker. Malemide-functionalized PVA is specifically used to decrease the time for gel formation. The PVA polymer does not have cell attachment sites, but it can be customized to conjugate RGD peptide using TrueGel3D RGD peptide (TRUERGD-1EA) prior to the crosslinking step.
Application
TRUE5-1KT is preferred over dextran-based gels for long-term culture of cells which producing carbohydrate degrading enzymes. It is used to culture spheroids which proliferate but do not attach to hydrogel. PVA-PEG hydrogel kits are also used to immobilize cells or specimens for imaging.
Features and Benefits
  • Fast gelling (takes few seconds to minutes after addition of crosslinker)
  • Flexibility in modulating gel stiffness
  • Does not allow cell migration
  • Cell inert hydrogel (if not customized with RGD peptide)
  • Cells cannot be recovered
Other Notes
TRUE5-1KT contains FAST-PVA (polymer) in solution in phosphate buffer and lyophilized PEG non cell-degradable crosslinker with reconstitution buffer, TrueGel3D thioglycerol and water.
Disclaimer
Avoid prolong exposure of PEG non cell-degradable crosslinker to air and store Mal-PVA in small portions to avoid frequent freeze-thaw cycles.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
TRUE2TRUE4TRUE6
description
FAST-PVA, PEG non cell-degradable crosslinker
description
FAST-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker
description
FAST-PVA, CD cell-degradable crosslinker
description
SLO-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Hydrogel Kits
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)