物質
cap (Safe-Lock lid)
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 30,000 × g
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 120.086 (EU)
Eppendorf® 022363204 (USA)
容量
1.5 mL
色
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクのセーフロック微量チューブは、優れた遠心安定性と最適化されたシール性が得られるように設計されており、貴重なサンプルが安全で保護された状態で維持されるよう保証します。
アプリケーション
エッペンドルフ®セーフロック微量遠心チューブは、プラスミドからのDNA回収に適しています。
特徴および利点
- エッペンドルフセーフロックのヒンジ型の蓋が培養中および保存中の蓋の開きを防止
- チューブはスリップ剤、可塑剤、および殺生物剤を含まない
- ポリプロピレンチューブは、化学物質、機械的ストレス、および高温に対して優れた耐性を示す
- 蓋で密閉して保存中の高度な蒸発を防止
- 大型の艶消し仕上げの蓋と側面へのラベル付けが容易
- -86°C~100°Cの種々の温度で機能性を発揮
- 開けた状態で121°Cで20分間高圧蒸気滅菌可能
- 30,000 × gまでの優れた遠心安定性が、チューブの破損によるサンプル喪失を防止し、有害サンプルを処理する際の安全性を確保
チューブをパチンと閉め、閉じた状態に保ちます。上部は平らな筆記面で、サンプルをはっきりと識別します。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.