Merck
HS4323
Microcentrifuge Tube
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
別名:
Microtube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom
natural polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
cap pushfit attached cap
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS4323
キャップ直径
13.4 mm
キャパシティ
1.5 mL
チューブ直径
12.9 mm
適合性
suitable for (Microcentrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
特徴および利点
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
  • 18,000 x g Max RCF rating
  • Packaged in bulk
  • Syringe piercable cap