Merck
S3007
Sigma-Aldrich
サリチル酸ナトリウム
ReagentPlus®, ≥99.5% (titration)
別名:
2-ヒドロキシ安息香酸 ナトリウム塩, 2-ヒドロキシ安息香酸ナトリウム, サリチル酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥10,200
500 G
¥10,800
5 KG
¥40,500
¥10,200
単価¥14,600割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥10,200
500 G
¥10,800
5 KG
¥40,500
About This Item
化学式:
HOC6H4COONa
CAS番号:
分子量:
160.10
Beilstein:
3732792
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ:
≥99.5% (titration)
フォーム:
crystalline
溶解性:
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
¥10,200
単価¥14,600割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
crystalline
white
有効pH範囲
6.85 (26.3 °C)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
SMILES記法
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サリチル酸ナトリウムは、一般的に解熱薬、抗炎症薬、鎮痛薬として用いられるアスピリンの有効成分です。多量に服用すると、一時的な聴覚障害と耳鳴の原因になります。サリチル酸ナトリウムの長期投与により蝸牛から出力が恒久的に低下し、in vivoでは複合活動電位の振幅が減衰し、in vitroでは神経変性が減少します。[1]扁桃体外側へのサリチル酸ナトリウム投与により、トノグラフィーと興奮性が変化し、聴覚皮質の活動亢進が引き起こされます。[2]サリチル酸ナトリウムによって、海馬領域の細胞内でFinkel−Biskis−Jinkins murine osteogenic sarcoma virus (c-fos) タンパク質とδ-FosBタンパク質の発現が低下し、空間記憶と学習獲得に悪影響が生じます。また、脳の歯状回領域の神経新生にも悪影響が生じます。[3]
アプリケーション
サリチル酸ナトリウムを使用すると以下のことが可能です。
  • ラットでの耳鳴、聴覚過敏様行動の誘発、扁桃体に直接注入して局所電場電位を測定。[2]
  • ラットでのプレパルスインヒビション (PPI) 行動による耳鳴り、モーリス水迷路試験によるその学習および記憶阻害の誘発および確認、並びに以降の遺伝子発現の研究。[3]
  • 微小イオン泳動法により測定する下丘 (ICd) 背側皮質におけるガンマアミノ酪酸 (GABA) 作動性抑制の亢進と聴性反応の亢進。[4]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S3007-1KG:
S3007-500G:
S3007-5KG:
S3007-BULK:
S3007-VAR:
S3007-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of Long-Term Sodium Salicylate Administration on Learning, Memory, and Neurogenesis in the Rat Hippocampus
Niu H, et al.
BioMed Research International, 2018, 63-76 (2018)
Carmen S Padilla et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 977-977 (2020-10-06)
Sugarcane and energy cane (Saccharum spp. hybrids) are ideal for plant-based production of recombinant proteins because their high resource-use efficiency, rapid growth and efficient photosynthesis enable extensive biomass production and protein accumulation at a cost-effective scale. Here, we aimed to
Local application of sodium salicylate enhances auditory responses in the rat?s dorsal cortex of the inferior colliculus
Patel, Chirag R and Zhang, Huiming
Frontiers in Neurology, 5, 235-235 (2014)
Raul Zavaliev et al.
Cell, 182(5), 1093-1108 (2020-08-19)
In plants, pathogen effector-triggered immunity (ETI) often leads to programmed cell death, which is restricted by NPR1, an activator of systemic acquired resistance. However, the biochemical activities of NPR1 enabling it to promote defense and restrict cell death remain unclear.
Josefa P Alameda et al.
Aging, 11(1), 127-159 (2019-01-12)
CYLD is a deubiquitinating enzyme known for its role as a tumor suppressor whose mutation leads to skin appendages tumors and other cancers. In this manuscript we report that the tumor suppressor CYLD, similarly to other renowned tumor suppressor genes
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf