Merck
247588
Sigma-Aldrich
サリチル酸
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
2-ヒドロキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥2,500
500 G
¥3,100
¥2,500
単価¥3,330割引25%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥2,500
500 G
¥3,100
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
774890
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥2,500
単価¥3,330割引25%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
アッセイ
≥99.0%
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
強熱残分
≤0.01%
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サリチル酸は主に、解熱鎮痛薬として広く使用されているアスピリンの合成の前駆体として使用されます。[1]角質溶解作用があるため、局所用軟膏としても使用されます。[2]
アプリケーション
サリチル酸は以下の用途に使用されています:
  • 発生毒性スクリーニング試験に用いるin vitro原腸形成モデルの曝露ベースバリデーションにおいて、一化合物として[3]
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)によるサリチル酸塩定量の標準物質として[4]
生物化学的/生理学的作用
サリチル酸(SA)は、植物の種々の疾患に対し、局所および全体の獲得耐性(LARおよびSAR)を付与します。[5]また、二次代謝産物として作用し、呼吸、気孔閉鎖、老化に関連した遺伝子発現など、さまざまな生理的過程を調節します。さらに、SAは非生物的ストレス、基礎的熱耐性、豆の結節形成、および果実収量も制御します。植物の花成と熱産生の調節に重要な役割を果たしています。SAは活性酸素種(ROS)や一酸化窒素(NO)とともに、植物の細胞死を引き起こします。[6]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
247588-VAR:
247588-BULK:
247588-100G:
247588-500G:
247588-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
サリチル酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1013
サリチル酸
無水酢酸 ACS reagent, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
242845
無水酢酸
Isochorismate synthase is required to synthesize salicylic acid for plant defence
Wildermuth MC, et al.
Nature, 414(6863), 562-562 (2001)
Xanthone
AF Holleman
Organic Syntheses, 1, 552-552 (1941)
A central role of salicylic acid in plant disease resistance
Delaney TP, et al.
Science, 266(5188), 1247-1250 (1994)
Thomas, M. R
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2006)
p-CHLOROPHENYL SALICYLATE
Norman GG and Kamath PM
Organic Syntheses, 4, 178-178 (1963)
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Can I use this reagent for treatment of plantar wart?
    1 回答
    1. This product is intended for laboratory research purposes only. This product not to be used for any other purposes, including but not limited to, in vitro diagnostic purposes, in foods, drugs, medical devices or cosmetics for humans or animals or for commercial purposes.