Merck
BR780546
BRAND® microcentrifuge tube, 2 mL with lid, PP
clear
別名:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥8,764
¥8,764
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥8,764
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥8,764
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
メーカー/製品名
BRAND 780546
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
  • Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
  • Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
  • Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
  • Features a lid to protect samples from evaporation.
  • Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
特徴および利点
  • Matte label field and division for rough volume reading
  • Disposable microtubes
  • Contains cover lock.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)