表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
2 mL | 在庫fromsìså¬368 | ¥87,000 |
5 mL | 在庫fromsìså¬368 | ¥142,000 |
この商品について
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.54
Form:
suspension
Assay:
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
¥87,000
在庫詳細
assay
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
form
suspension
packaging
pkg of 15 mL (05015952001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719416001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11243233001 [settled resin volume])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
プロテインGは、固有の菌株から単離された細胞壁タンパク質であり、異なる種に由来する免疫グロブリンの特定のクラスに対して特異的結合部位を有します。プロテインGは、IgGのほとんどすべてのサブクラスと結合しますが、免疫グロブリンのその他のクラスとは結合しません。
結合能力:20 mgヒトIgG(ポリクロナール)/ml(IgGはpH 7.0で添加され、そして200 mMグリシン、pH 2.8により溶出されます)
構造:組換えプロテインG(大腸菌、Mr = 22,000)は、架橋された4%アガロースビーズに共有結合しています。2.5 mgプロテインG(>98%純度)/1 mlゲル。
結合能力:20 mgヒトIgG(ポリクロナール)/ml(IgGはpH 7.0で添加され、そして200 mMグリシン、pH 2.8により溶出されます)
構造:組換えプロテインG(大腸菌、Mr = 22,000)は、架橋された4%アガロースビーズに共有結合しています。2.5 mgプロテインG(>98%純度)/1 mlゲル。
Features and Benefits
内容物
調製済み事前膨潤ゲル、2 mlまたは5 mlのゲル(防腐剤として14~19%エタノールを含有する緩衝液中で沈降したときのゲル体積)、非滅菌。
プロテインG含有量:2.5 mg/mlの事前膨潤ゲル
調製済み事前膨潤ゲル、2 mlまたは5 mlのゲル(防腐剤として14~19%エタノールを含有する緩衝液中で沈降したときのゲル体積)、非滅菌。
プロテインG含有量:2.5 mg/mlの事前膨潤ゲル
Analysis Note
純度:>98%(HPLC, SDS-PAGE)。ブドウ球菌エンテロトキシンを全く含まない。
Other Notes
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under プロテインGアガロース
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash