Merck
S3567
Sigma-Aldrich
SB 415286
≥98% (HPLC)
別名:
3-[(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)­アミノ]-4-(2-ニトロフェニル)-1H-ピロール-2,5-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥25,200
25 MG
¥95,700
¥25,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥25,200
25 MG
¥95,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N3O5Cl
CAS番号:
分子量:
359.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥25,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
yellow to orange
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
H2O: insoluble
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(NC2=C(C(=O)NC2=O)c3ccccc3[N+]([O-])=O)cc1Cl
InChI
1S/C16H10ClN3O5/c17-10-7-8(5-6-12(10)21)18-14-13(15(22)19-16(14)23)9-3-1-2-4-11(9)20(24)25/h1-7,21H,(H2,18,19,22,23)
InChI Key
PQCXVIPXISBFPN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
SB 415286は、神経芽腫細胞の処理とGSK-3阻害の細胞増殖に対する影響を調べるために使用されました。[1]
生物化学的/生理学的作用
SB 415286は、筋細胞および脂肪細胞に存在するGSK-3の小分子阻害剤です。SB 415286は、グリコーゲン合成の活性化を誘導し、グルコース輸送を制御します[2]。SB 415286は、急性大腸炎ラットモデルにおいて内毒素性ショックにより誘発された全身性炎症を抑えます[3]。軸索伸長を増大させ、損傷を受けた成熟CNSニューロンの回復を促進します[4]。SB 415289は、治療薬として使用される場合には染色体不安定性の誘発に関与しています。[5]
グリコ-ゲンシンタ-ゼキナ-ゼ-3 (GSK-3) インヒビタ-。
特徴および利点
この化合物はGlaxoSmithKline社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal TransductionのGSK-3及びPKB/Aktのページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
法的情報
GlaxoSmithKlineとの合意の下に、研究用に販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S3567-25MG:
S3567-VAR:
S3567-5MG:
S3567-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Jorge-Tonatiuh Ayala-Sumuano et al.
Scientific reports, 1, 178-178 (2012-02-23)
Adipogenesis is regulated by a complex cascade of transcriptional factors, but little is known about the early events that regulate the adipogenic program. Here, we report the role of the srebf1a gene in the differentiation of fibroblastic 3T3-F442A cells. We
Brendan J R Whittle et al.
British journal of pharmacology, 147(5), 575-582 (2005-11-30)
The effects of the inhibitors of glycogen synthase kinase-3beta (GSK-3beta), TDZD-8 and SB 415286, which can substantially reduce the systemic inflammation associated with endotoxic shock in vivo, have now been investigated on the acute colitis provoked by trinitrobenzene sulphonic acid
Daniela Hulcová et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(4) (2018-03-22)
Glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) is a multifunctional serine/threonine protein kinase that was originally identified as an enzyme involved in the control of glycogen metabolism. It plays a key role in diverse physiological processes including metabolism, the cell cycle, and gene
Katrina MacAulay et al.
European journal of biochemistry, 270(18), 3829-3838 (2003-09-03)
Glycogen synthase kinase 3 (GSK3) is inactivated by insulin and lithium and, like insulin, Li also activates glycogen synthase (GS) via inhibition of GSK3. Li also mimics insulin's ability to stimulate glucose transport (GT), an observation that has led to
Hye Ree Yoon et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-23)
Dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase 1A (DYRK1A) is a protein kinase with diverse functions in cell regulation. Abnormal expression and activity of DYRK1A contribute to numerous human malignancies, Down syndrome, and Alzheimer's disease. Notably, DYRK1A has been proposed as a potential