スキップする
A3230
AR-A014418
≥98% (HPLC), solid
別名:
N-(4-メトキシベンジル)-N′-(5-ニトロ-1,3-チアゾール-2-イル)尿素
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H12N4O4S
CAS番号:
分子量:
308.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, light yellow, H2O: insoluble
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CNC(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
InChI key
YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N
General description
AR-A014418 は慢性疼痛緩和特性を有する可能性があります。神経因性疼痛を有するマウスでは、この分子に抗痛覚過敏性効果があることが確認されています。AR-A014418は、炎症誘発性サイトカイン、カテコラミン作動性経路およびセロトニン作動性経路を調整することができます。AR-A014418による膵癌細胞の増殖の阻害についても研究されています。
Application
AR-A014418 がグリコゲンシンターゼキナーゼ3(GSK3)の阻害薬として使用されています。
Biochem/physiol Actions
AR-A014418は、グリコ-ゲンシンタ-ゼキナ-ゼ3(GSK3)のインヒビタ-です。
グリコーゲンシンターゼキナーゼ3(GSK3)は、糖尿病やアルツハイマー病の病態に関与するセリン/スレオニンキナーゼです。GSK3インヒビターであるAR-A014418は、ATP競合的な様式で(Ki = 38 nM)SK3を阻害します(IC50 = 104 nM)。AR-A014418は、cdk2、cdk5(IC50 > 100 μM)をはじめその他26種類のキナーゼには有意な阻害効果はなく、GSK3に対し高い特異性を示しています。
Features and Benefits
この化合物はアストラゼネカ社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は受容体の分類とシグナル伝達のハンドブックのPKB/Aktのページで取り上げられています。他のハンドブックのページを閲覧するにはここをクリックしてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
G5547D1944555562
AR-A014418 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A3230
AR-A014418
GSK837149A ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
G5547
GSK837149A
D4476 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D1944
D4476
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, light yellow, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 100 mg/mL
color
off-white to tan
color
white to off-white
color
light yellow
color
yellow-white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)