Merck
P4707
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
別名:
PLL 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.75
product name
ポリ-L-リシン 溶液, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
形状
liquid
分子量
70—150 kDa
包装
pkg of 50 mL
濃度
0.01%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
4 μg/cm2
不純物
endotoxin, tested
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ-L-リジンは、およそリジン残基あたり1 つの HBr を持った、プラスに荷電したアミノ酸ポリマーです。臭化水素酸は、ポリ-L-リジンを水に可溶な結晶形にします。HBr は、アミノ基と、カルボキシル基や N または O を含む成分との間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
アプリケーション
  • ポリ-L-リジンでコーティングされたカバーガラスは、走査電子顕微鏡用のサンプルの封入に使用されています。
  • ポリ-L-リジンでコーティングされたウェルは、電極における PC-12 細胞のトラッピングに使用されました。
  • ポリ-L-リジンでコーティングされたホウケイ酸ガラススライドは、ウイルスベクター導入細胞の播種に使用されています。
ポリ-L-リジンポリマーは、細胞の固体基質への接着の促進、薬物輸送の向上のためのメトトレキサート抱合、小島のマイクロカプセル化、細胞のマイクロカプセル化技術、マイクロアレイ用ガラスのコーティング、および、クロモソーム調製などに使用できます。 より分子量の小さなポリ-L-リジン(30,000 ~ 70,000)は、より低粘度の溶液を与えますが、より分子量の大きいものは分子当たりの結合場所をより多く提供します。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-リジンは、細胞膜表面のマイナス電荷イオンと培養表面の間の静電的相互作用を強めることで、細胞の固体基質への接着を促進するのに有用な、細胞用非特異的接着因子です。 ポリ-L-リジンは、培養表面に吸着することで、細胞の結合に利用できるプラス電荷の数を増加させる働きがあります。 ポリ-L-リジンを消化できる細胞の場合は、ポリ-D-リジンを接着因子として使用してください。
構成
ポリ-L-リジンは、およそリジン残基あたり1 つの HBr を持った、プラスに荷電したアミノ酸ポリマーです。 臭化水素酸は、ポリ-L-リジンを水に可溶な結晶形にします。 HBr は、アミノ基と、カルボキシル基や N または O を含む成分との間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
調製ノート
本製品は、0.01%の濾過滅菌水溶液として提供されます。本溶液によるスライドのコーティングは、5 分間のインキュベーションにより行い、その後、室温で乾燥させてください。 コーティングされたスライドは、ほこりを避けることで 1 年間安定です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P4707-50ML:
P4707-VAR:
P4707-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
All polymer chip for amperometric studies of transmitter release from large groups of neuronal cells.
Larsen ST and Taboryski R
Analyst, 137, 5057-5057 (2012)
Microparticles mediate MRP1 intercellular transfer and the re-templating of intrinsic resistance pathways.
Lu JF et al.
Pharmacological Research, 76, 77-77 (2013)
Promiscuous dimerization of the growth hormone secretagogue receptor (GHS-R1a) attenuates ghrelin-mediated signaling.
Schellekens H et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288, 181-181 (2013)
M A G Rabbani et al.
Journal of virology, 90(24), 11145-11156 (2016-11-01)
A major arm of cellular innate immunity is type I interferon (IFN), represented by IFN-α and IFN-β. Type I IFN transcriptionally induces a large number of cellular genes, collectively known as IFN-stimulated gene (ISG) proteins, which act as antivirals. The
Peter T Jindra et al.
Biochemical and biophysical research communications, 369(2), 781-787 (2008-03-04)
The aim of this study was to characterize the interaction between mTOR and ERK in primary endothelial cells (EC) following MHC class I and integrin ligation. Ligation of MHC class I molecules or integrins on the surface of EC leads
資料
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D細胞培養の概要2D細胞培養と3D細胞培養の比較、3D細胞培養の利点、3D細胞培養技術について紹介します。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
プロトコル
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.