Merck
P8920
Sigma-Aldrich
ポリ-L-リシン 溶液
0.1 % (w/v) in H2O
別名:
2-(4-Cyanoanilino)-4,6-dichloropyrimidine, 4-[(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.47
由来生物
synthetic
シェルフライフ
Expiry date on the label.
分子量
150,000-300,000
濃度
0.1 % (w/v) in H2O
colorless
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ-L-リジン溶液は、内皮細胞断片をUV 架橋 PET 膜フレームスライドに接着する際に使用されています。ポリ-L-リジンコーティングスライドは、免疫組織化学アッセイにおける組織切片の設置に使用されます。
ポリ-L-リジンポリマーは、細胞の固体基質への接着の促進、薬物輸送の向上のためのメトトレキサート抱合、小島のマイクロカプセル化、細胞のマイクロカプセル化技術、マイクロアレイ用ガラスのコーティング、および、クロモソーム調製などに使用できます。 より分子量の小さなポリ-L-リジン(30,000 ~ 70,000)は、より低粘度の溶液を与えますが、より分子量の大きいものは分子当たりの結合場所をより多く提供します。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-リジンは、細胞膜表面のマイナス電荷イオンと培養表面の間の静電的相互作用を強めることで、細胞の固体基質への接着を促進するのに有用な、細胞用非特異的接着因子です。 ポリ-L-リジンは、培養表面に吸着することで、細胞の結合に利用できるプラス電荷の数を増加させる働きがあります。 ポリ-L-リジンを消化できる細胞の場合は、ポリ-D-リジンを接着因子として使用してください。
構成
ポリ-L-リジンは、およそリジン残基あたり1 つの HBr を持った、プラスに荷電したアミノ酸ポリマーです。 臭化水素酸は、ポリ-L-リジンを水に可溶な結晶形にします。 HBr は、アミノ基と、カルボキシル基や N または O を含む成分との間の水素結合を妨害するため、製品中に少量のβ構造が含まれることがあります。
調製ノート
本製品は、0.10%(w/v)水溶液として提供されます。本溶液によるスライドのコーティングは、5 分間のインキュベーションにより行い、その後、室温で乾燥させてください。 コーティングされたスライドは、ほこりを避けることで 1 年間安定です。
以下による置換
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
P8920-BULK:
P8920-100ML:4548173285641
P8920-VAR:
P8920-500ML:4548173285634
文書ライブラリにアクセスする
Kimberly Cramer et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-13)
In situ visualization of molecular assemblies near their macromolecular scale is a powerful tool to investigate fundamental cellular processes. Super-resolution light microscopies (SRM) overcome the diffraction limit and allow researchers to investigate molecular arrangements at the nanoscale. However, in bacterial
Expression of the receptor activator for nuclear factor-?B ligand and osteoprotegerin in chronic otitis media.
Kuczkowski J et al.
American Journal of Otolaryngology, 31, 404-404 (2010)
Distinctive expression of chemokines and transforming growth factor-beta signaling in human arterial endothelium during atherosclerosis.
Volger OL, et al.
The American Journal of Pathology, 171, 326-337 (2007)
Hermann C Altmeppen et al.
Molecular neurodegeneration, 6, 36-36 (2011-05-31)
The cellular prion protein (PrPC) fulfils several yet not completely understood physiological functions. Apart from these functions, it has the ability to misfold into a pathogenic scrapie form (PrPSc) leading to fatal transmissible spongiform encephalopathies. Proteolytic processing of PrPC generates
Guojun Shi et al.
The Journal of clinical investigation, 127(10), 3897-3912 (2017-09-19)
Peptide hormones are crucial regulators of many aspects of human physiology. Mutations that alter these signaling peptides are associated with physiological imbalances that underlie diseases. However, the conformational maturation of peptide hormone precursors (prohormones) in the ER remains largely unexplored.
資料
PKHおよびCellVue™蛍光細胞リンカーキットは、顕著な細胞毒性を示さずに長時間にわたる生細胞の赤色および緑色の蛍光標識を実現します。
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
関連コンテンツ
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
血液,血液を造る臓器,および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究,そして血液検査に用いる染色法および色素について学びます。