Merck
302643
Sigma-Aldrich
トリパンブルー
Dye content 60 %, ≥80% (HPLC)
別名:
ダイレクトブルー14
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥19,500
100 G
¥63,300
¥19,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥19,500
100 G
¥63,300
About This Item
化学式:
C34H24N6O14S4Na4
CAS番号:
分子量:
960.81
カラーインデックス番号:
23850
Beilstein:
4360496
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥19,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Dye content, 60%
テクニック
microbe id | staining: suitable
dark green to brown, or Brown-Black
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
607 nm
&ε; (減衰係数)
≥60000 at 603-607 nm in methanol at 0.01 g/L
60000 at 603-607 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリパンブルー(C.l. 23850)は、テトラスルホン化アニオン性で親水性の大きな色素です。ジアミンブルー3Bとしても知られています。
アプリケーション
トリパンブルーは、死細胞を検出するためのトリパンブルー排除アッセイ/細胞生存率アッセイにおける色素として使用されています。[1][2]
生物化学的/生理学的作用
トリパンブルーは、抗真菌剤に曝露した凍結精子および大動脈筋細胞を含む多様な細胞型の生存試験に日常的に使用されています。また、ヴァンギーソン法のコラーゲン染色法としても用いられています。Puchtler Bennhold染色において、アミロイドを染色するために、トリパンブルーはコンゴレッドの青色代替品と考えられています。 以下における、細胞生存率アッセイでの使用に適しています。
  • 0.2%トリパンブルー溶液で染色して、生存細胞と死滅細胞の数を決定します。
  • 細胞死を視覚化するため、植物組織を染色します。
トリパンブルーはほとんどの生きている細胞から除去されますが、食細胞やその他の特定の細胞に取り込まれる可能性があります。
この色素は、色素を取り込む/排除する細胞の能力を利用した死滅細胞と生存細胞の識別に役立ちます。生細胞が無傷の細胞膜を持つと考えると、この色素を排除するので、細胞質が透明に見えるはずです。一方、非生存細胞の細胞質は青色です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
302643-BULK:
302643-25G:4548173984261
302643-VAR:
302643-100G:4548173984254
302643-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ocular toxicity study of trypan blue injected into the vitreous cavity of rabbit eyes
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 239, 698-704 (2001)
Thangaraj Parimelazhagan
Pharmacological Assays of Plant-Based Natural Products (2013)
Role of caspase-10 in the death of acute leukemia cells
Guo W
Oncology Letters, 12, 1623-1629 (2016)
Lack of Bax Prevents Influenza A Virus-Induced Apoptosis and Causes Diminished Viral Replication
McLean J E, et.al.
Journal of Virology, 83, 8233-8246 (2009)
Jeffrey E McLean et al.
Journal of virology, 83(16), 8233-8246 (2009-06-06)
The ectopic overexpression of Bcl-2 restricts both influenza A virus-induced apoptosis and influenza A virus replication in MDCK cells, thus suggesting a role for Bcl-2 family members during infection. Here we report that influenza A virus cannot establish an apoptotic
質問
  1. Are the descriptions of Product 302643 as "Trypan Blue - 60% Dye content" and the purity limit of ">= 80.0%" on the Specification sheet and CofA referring to the same thing? If they are, why are they different? If not, should both be considered when aiming to achieve a specific dye concentration? Additionally, if it is 60% dye, what makes up the remaining 40%? Should the significant water content in this product be taken into consideration?
    1 回答
    1. Dye content is determined by back calculation from the carbon or nitrogen content, while purity is established by HPLC. The dye content is 60%. The impurities are not identified by either dye content or by methods such as HPLC, and no testing for impurities is conducted in this case. Both dye content and dye purity are determined for this product, with the Specification sheet listing minimum specifications for all lots, and individual Certificates of Analysis reporting lot-specific results. Water content is not measured, and the product is not considered hygroscopic.