由来生物
Porcine pancreas
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
分子量
23.4 kDa
濃度
1 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ペプチドのトリプシン消化の場合、トリプシン:ペプチドを1:100~1:20の比率とします。この製品の代表的な用途は培養表面からの接着性細胞の除去です。基質から細胞を除去するのに必要なトリプシンの濃度は主に細胞の種類と培養期間により異なります。トリプシンは、タンパク質消化に関するプロテオミクス研究および種々のゲル内消化において、細胞培養時の細胞再懸濁にも使用されています。その他の用途としては、膜ベースの技術による結晶化の評価、およびタンパク質の折り畳み率および収率が動的トラップの存在によって制限することができることを確認する研究などがあります。
生物化学的/生理学的作用
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF、およびアプロチニン等を含むセリンプロテアーゼ阻害剤がトリプシンを阻害します。
注意
単位の定義
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T4424-PH:
T4424-500ML:
T4424-100ML:
T4424-BULK:
T4424-VAR:
T4424PROC:
T4424-PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.