Merck
T1378
Sigma-Aldrich
Sigma 7-9®
≥99% (titration), crystalline, Sigma 7-9®
別名:
トリズマ® 塩基, 2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥5,530
500 G
¥11,200
1 KG
¥17,500
5 KG
¥80,600
10 KG
¥152,000
25 KG
お問い合わせ
50 KG
お問い合わせ
100 KG
お問い合わせ
¥5,530
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥5,530
500 G
¥11,200
1 KG
¥17,500
5 KG
¥80,600
10 KG
¥152,000
25 KG
お問い合わせ
50 KG
お問い合わせ
100 KG
お問い合わせ
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥5,530
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
Sigma 7-9®, ≥99% (titration), crystalline
詳細
aminopeptidase substrate
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline
保管条件
dry at room temperature
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
white to off-white
pH
10.5-12
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Absorption
≤0.4 at 290 at 40%
アプリケーション
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sigma 7-9®は、トリズマ塩基またはトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンとしても知られる汎用性の高い生理的緩衝液であり、タンパク質凍結、電気泳動、およびTAEやTBEなどの緩衝液の調製といったさまざまな用途に使用されています。トリスはpKaが8.06であるため、生体の典型的な生理的pHの範囲(pH 7.0~9.0)で行う実験には特に有用です。溶液のpHを微調整するために、他の緩衝剤と組み合わせて使用することもよくあります。
さらに、トリスは細胞膜の浸透性を向上させるためにも役立ちます。この化合物は、生体液と適合性のあるバッファーを調製するためにこれを使用している研究室にとっては不可欠であり、標準pH溶液としての役割を果たし、また乳酸脱水素酵素アッセイ、in situハイブリダイゼーション、および細胞からのタンパク質抽出などの手順を容易にします。
アプリケーション
Sigma 7-9®は以下に使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)などの試験におけるサンプル調製用のバッファーとして[1]
  • 免疫組織染色および免疫蛍光が関与する研究におけるサンプル調製用のバッファーとして[2]
特徴および利点
  • 生物学および生化学の研究に適している
  • 8.1のpKa(25°C)によりpH 7~9(25°C)を有効に緩衝する
その他情報
すべてのバッファーの pH は、温度や濃度に依存します。トリスバッファーのpHは、温度が 1°C下がるごとに0.03 上昇し、10 倍希釈によって約 0.03 ~ 0.05 減少します。
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
法的情報
Sigma 7-9 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1378-25KG:
T1378-1KG:
T1378-500G:
T1378-100G:
T1378-5KG:
T1378-SAFC:
T1378-250G:
T1378-100KG:
T1378-BULK:
T1378-VAR:
T1378-50KG:
T1378-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sofie Forsberg Soerensen et al.
Frontiers in neurology, 12, 703249-703249 (2021-08-10)
Background: Optic neuritis (ON) is a common inflammatory optic neuropathy, which often occurs in neuromyelitis optica spectrum disease (NMOSD). An experimental model of NMOSD-ON may provide insight into disease mechanisms. Objective: To examine the pathogenicity of autoantibodies targeting the astrocyte
Qian Liu et al.
Cell & bioscience, 13(1), 138-138 (2023-07-29)
Gamma sensory stimulation may reduce AD-specific pathology. Yet, the efficacy of alternating electrical current stimulation in animal models of AD is unknown, and prior research has not addressed intensity-dependent effects. The intensity-dependent effect of gamma electrical stimulation (GES) with a
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
Filippo Bertoli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3307-3315 (2014-04-17)
Nanoparticles in contact with cells and living organisms generate quite novel interactions at the interface between the nanoparticle surface and the surrounding biological environment. However, a detailed time resolved molecular level description of the evolving interactions as nanoparticles are internalized
D R Brocks et al.
Clinical pharmacokinetics, 23(6), 415-427 (1992-12-01)
Ketorolac is a new chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) which is marketed for analgesia as the racemate. The drug is administered as the water soluble tromethamine salt and is available in tablets or as an intramuscular injection. The absorption of
関連コンテンツ
大規模生産に対応した高純度生化学用バッファーをご紹介します。シグマアルドリッチの製造技術により、高品位な製品を一貫して供給することが可能です。
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.