Merck
252859
Sigma-Aldrich
Tris Base
99.8-100.1%,≥99.8%, crystalline, ACS reagent
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品名
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, ACS reagent, ≥99.8%
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.8%
99.8-100.1%
フォーム
crystalline
テクニック
affinity chromatography: suitable
不純物
≤0.005% insolubles
≤2% water
white
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (ICP)
Absorption
passes test
アプリケーション
clinical research
diagnostic assay manufacturing
microbiology
その他の活性
DNase, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンは、一般的にトロメタモール、トリス塩基、またはTrizma baseとも呼ばれ、生物学的バッファーとしてさまざまな研究用途で重要な役割を果たしています。最適pKaが8.1であるため、トリス酢酸EDTA(TAE)やトリスホウ酸EDTA(TBE)などのバッファーの作製に広く使用されており、ほとんどの生物に適用できる生理学的範囲(pH7~9)内にpHを維持するために非常に適しています。ただし、トリスは特定の酵素の活性を妨げる可能性があるため、一部のタンパク質を研究する場合には注意が必要な場合があります。トリス塩基は、バッファーとして独立して使用することも、トリス-EDTA(TE)バッファー、TAEバッファー、TBEバッファーなどの混合バッファー製剤の成分として使用することもできます。重要な点として、トリス塩基の特徴は、純度、本質的な安定性、および比較的非吸湿性の性質です。
研究室でトリス塩基は、標準pH溶液となる、体液と適合するバッファーの調製に不可欠です。乳酸デヒドロゲナーゼアッセイ、in situハイブリダイゼーション、細胞からのタンパク質抽出などのさまざまな手順を容易にします。その多用途性は、細胞培養、生化学、分子生物学の研究室での用途にまで広がっており、細胞膜透過性やバッファー調製を必要とする研究に貢献します。
アプリケーション
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンは、以下で使用されています:
  • 乳酸脱水素酵素アッセイ、in situハイブリダイゼーション、および細胞からのタンパク質の抽出のためのバッファー溶液として
  • ラマン分光法用のフローセルサンプル調製におけるバッファー溶液として
  • ウェスタンブロッティングの洗浄バッファーとして
  • 組織の脱細胞化におけるバッファー成分として
特徴および利点
  • pKa8.1(25℃)で、pH7~9の範囲で効率的なバッファー作用を発揮
  • 重金属汚染が低濃度であることがテストで確認されているため、さまざまな用途に適合することが保証済み
  • 細胞生物学および生化学研究で使用可能
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
252859-100G:
252859-BULK:
252859-VAR:
252859-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An optimized lactate dehydrogenase release assay for screening of drug candidates in neuroscience.
Kaja S et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 73, 1-1 (2015)
Tris-tris-HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range.
R A Durst et al.
Clinical chemistry, 18(3), 206-208 (1972-03-01)
Fernando E Díaz-Manzano et al.
Frontiers in plant science, 7, 966-966 (2016-07-28)
Galls induced by Meloidogyne spp. in plant roots are a complex organ formed by heterogeneous tissues; within them there are 5-8 giant cells (GCs) that root-knot nematodes use for their own nurturing. Subtle regulatory mechanisms likely mediate the massive gene
Jianbin Zhang et al.
Autophagy, 10(5), 901-912 (2014-03-29)
Autophagy is a catabolic process during which cellular components including protein aggregates and organelles are degraded via a lysosome-dependent process to sustain metabolic homeostasis during nutrient or energy deprivation. Measuring the rate of proteolysis of long-lived proteins is a classical
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal