Merck
T5941
Sigma-Aldrich
トリズマ® 塩酸塩 塩酸塩
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
別名:
TRIS HCl, TRIS 塩酸塩, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 塩酸塩, トロメタン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
157.60
Beilstein:
3675235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
グレード
BioPerformance Certified
アッセイ
≥99.0% (titration)
形状
crystalline powder
テクニック
DNA purification: suitable
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
protein extraction: suitable
不純物
DNAse, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNAse and Protease, none detected
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
≤0.5% water (Karl Fischer)
white
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
溶解性
H2O: 667 mg/mL
密度
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.40 g/cm3 at 20—25 °C
吸収
≤0.05 at 290 at 40%
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for immunohistochemistry
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trizma®塩酸塩としても知られるトリスHClは、7.3~7.5の生理的pH範囲のバッファーを調製するために広く使用されている酸性緩衝液です。25°CでのpKaが8.08のトリスHClは、生体の典型的なpHと一致する7.0~9.0のpH範囲をもたらします。そのため、トリスHClは、さまざまな生物学、細胞培養、生化学、および分子生物学の用途に用いる緩衝液に不可欠な成分となっています。トリス塩基とトリス塩酸塩はいずれも、それ自体では十分な緩衝能力を発揮できないことを覚えておくことが重要です。そのため、7~9のpHの緩衝液を作成して有効なpH調節を保証するには、これらを組み合わせるのが一般的です。
トリスバッファーは、タンパク電気泳動やウェスタンブロッティングなどの手法に不可欠です。多くのウェスタンブロッティングプロトコルでは、低イオン強度のトリスバッファーがタンパク質転移のために使用されています。転移時間は、ブロッティング装置と、研究対象のペプチドのサイズ範囲によって異なります。トリスベースのバッファーは、SDS-PAGEゲル、ランニングバッファー、およびブロッティングバッファーにも一般的に使用されています。
さらに、トリス塩はDNAアガロース電気泳動に幅広く利用されており、特にTAE(酢酸トリス/EDTA)およびTBE(ホウ酸トリス/EDTA)などの緩衝液の調製に使用されています。これらの緩衝液は、生化学、タンパク質精製、および電気泳動が関与するさまざまな用途で極めて重要な役割を果たします。トリスHClは汎用性が高く、生物系のpHを維持するため、および生化学、細胞培養、および分子生物学の手法の最適な性能を確保するために不可欠です。
アプリケーション
トリス-HClは、以下に使用されています
  • 免疫組織染色分析の洗浄およびリンスバッファーとして(1)
  • ゲル電気泳動法およびBioLayer干渉測定法が関与する生化学的研究における、還元サンプルバッファー、溶解バッファーおよび溶出バッファーの成分として(2)
特徴および利点
  • 分子生物学および細胞培養に適している
  • 電気泳動法およびタンパク質分離に用いるバッファーの成分として使用可能
  • エンドトキシンおよび総好気性微生物数の試験が実施済み
  • DNase、NICKase、RNase、およびプロテアーゼフリー
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 8.1のpKa(25°C)によりpH 7~9(25°C)を有効に緩衝する
  • 水溶性が高い
包装
T5941-1KT:
各キットには100 gのサンプルが3個入っており、各サンプルは別の生産ロットから取っています。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
すべてのバッファーのpHは、温度や濃度に依存します。トリスバッファーの場合、温度が1°C低下するとpHは約0.03上昇し、希釈10倍ごとにpHは0.03~0.05低下します。精密なアプリケーションには、適切に校正した、ガラス/カロメル複合電極のpHメーターを使用してください。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5941-VAR:
T5941-50KG:
T5941-EW:
2550050:
T5941-RSAMPLE:
T5941-100G-KC:
T5941-H:
T5941-500G:4548173213552
T5941-500G-PB:
T5941-1KG-PB:
T5941-6X500G:4548173213569
T5941-5KG:
T5941-25KG:
T5941-10KG:
T5941-1KT:
T5941-1KG:4548173213545
T5941-BULK-PC:
T5941-1KG-CH:
T5941-100G:4548173213538
T5941-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of extracts from prokaryotes.
M Cull et al.
Methods in enzymology, 182, 147-153 (1990-01-01)
Alexandar Iliev et al.
Acta histochemica, 121(1), 16-28 (2018-10-20)
The hypertrophy of the cardiac muscle is one of the most significant maladaptive mechanisms activated in response to increased workload. It is associated with histological and ultrastructural alterations, changes in the quantitative parameters and the expression of different enzymes. While
Nadine Schrode et al.
Nature genetics, 51(10), 1475-1485 (2019-09-25)
The mechanisms by which common risk variants of small effect interact to contribute to complex genetic disorders are unclear. Here, we apply a genetic approach, using isogenic human induced pluripotent stem cells, to evaluate the effects of schizophrenia (SZ)-associated common
Le P Ngo et al.
Nucleic acids research, 48(3), e13-e13 (2019-12-12)
Genotoxicity testing is critical for predicting adverse effects of pharmaceutical, industrial, and environmental chemicals. The alkaline comet assay is an established method for detecting DNA strand breaks, however, the assay does not detect potentially carcinogenic bulky adducts that can arise
Steve D Knutson et al.
Current protocols in chemical biology, 12(2), e82-e82 (2020-05-30)
Adenosine to-inosine (A-to-I) RNA editing is a conserved post-transcriptional modification that is critical for a variety of cellular processes. A-to-I editing is widespread in nearly all types of RNA, directly imparting significant global changes in cellular function and behavior. Dysfunctional
プロトコル
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.