スキップする
TRIS-RO
トリス塩基
99.9% (titration), solid, abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
別名:
トリズマ® 塩基, アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール、2-, 2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥27,900
5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥105,000
この商品について
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
UNSPSC Code:
12161705
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
NACRES:
NA.54
¥27,900
在庫あり出荷可能詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
トリス塩基, =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
description
aminopeptidase substrate
assay
99.9% (titration)
packaging
pkg of 1 kg (10708976001), pkg of 5 kg (11814273001)
manufacturer/tradename
Roche
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
absorption
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
storage temp.
20-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
混入物: <PKおよびアルドラーゼ各0.001%、GOT、GPT、MDH、および ミオキナーゼ各<0.01%
Other Notes
すべてのバッファーの pH は、温度や濃度に依存します。トリスバッファーのpHは、温度が 1°C下がるごとに0.03 上昇し、10 倍希釈によって約 0.03 ~ 0.05 減少します。
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリス塩基
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)