Merck
T8158
Sigma-Aldrich
トランスフェリン ヒト
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
シデロフィリン, 部分飽和
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
形状
powder
濃度
~25 mM
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
hepatitis and HIV antibody, none detected
溶解性
H2O: 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TF(7018)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トランスフェリンは、分岐炭水化物鎖を有する糖タンパク質であり、ポリペプチド鎖に第二鉄イオンが結合するための2つの部位を持っています。
アプリケーション
ヒトトランスフェリンは以下の用途に使用されています:
  • アルブミン特異性検査用のヒト近位尿細管細胞(HKC)-8細胞のIgG存在下でのインキュベート
  • ヒト甲状腺細胞培養用の血清培地/無血清培地のサプリメント
  • ゲル内ヒドラジン分解法開発のための標的糖タンパク質
生物化学的/生理学的作用
トランスフェリンは、血漿から細胞への鉄の輸送に介在します。鉄結合トランスフェリンには、モノフェリックA/Bトランスフェリンおよびジフェリックトランスフェリンの3つの形態があります。トランスフェリンは特定の細胞表面受容体に結合し、エンドサイトーシスにより内在化します。細胞中に入ると、鉄が細胞内に放出され、鉄を遊離したトランスフェリン(アポトランスフェリン)はエキソサイトーシスにより分解されることなく細胞外に分泌されます。トランスフェリンは、生理学的に安全かつ効果的な形で細胞に鉄を送達することが知られています。
その他情報
部分的に鉄で飽和
調製ノート
60°Cで10時間の加熱処理済み。
アナリシスノート
アガロ-スゲル電気泳動によって精製
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T8158-100MG:
T8158-1G:
T8158-VAR:
T8158-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity
Brissot P, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1820(3), 403-410 (2012)
Detection of N-glycans on small amounts of glycoproteins in tissue samples and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels
Yoshimura T, et al.
Analytical Biochemistry, 423(2), 253-260 (2012)
Martijn F Hoes et al.
European journal of heart failure, 20(5), 910-919 (2018-02-28)
Iron deficiency is common in patients with heart failure and associated with a poor cardiac function and higher mortality. How iron deficiency impairs cardiac function on a cellular level in the human setting is unknown. This study aims to determine
Cells: Molecules and Mechanisms, 174-174 (2009)
Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in monolayer cultures of thyroid epithelial cells: TSH and inhibition of nitrogen oxide synthase affect the enzyme activity and the oxygen sensitivity of the histochemical assay
Kayser L and Thomsen J
Acta Histochemica, 107(1), 31-41 (2005)
資料
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.