G8295
β-グルクロニダーゼ 大腸菌由来
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
別名:
β-D-グルクロニドグルクロノソヒドロラーゼ
サイズを選択してください
¥9,690
サイズを選択してください
About This Item
¥9,690
おすすめの製品
アプリケーション
Sigma R&Dが生成した最近のアプリケーションデータについての詳細をお読みになり、異なる供給源からの酵素を使用して様々な薬物クラスの加水分解を最適化してください。また、クロマトグラフィー精製酵素を使用して、6-MAMのモルヒネへの変換をもたらすエステラーゼ活性の影響を抑えてください。
品質
単位の定義
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8295-2MU:
G8295-VAR:
G8295-500KU:
G8295-2MU-PW:
G8295-25KU:
G8295-25KU-PW:
G8295-500KU-PW:
G8295-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.