安全性情報
SML0683
Sigma-Aldrich
JNJ-40418677
≥98% (HPLC)
別名:
2-(S)-(3,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)phenyl)-4-methylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥30,000
25 MG
¥77,700
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥30,000
25 MG
¥77,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H22F6O2
CAS番号:
分子量:
480.44
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
オーガナイザー
Johnson & Johnson
関連疾患
Alzheimer′s disease
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator that selectively blocks γ-site cleavage of the APP without affecting processing of Notch. In human neuroblastoma cells and rat primary neuronal cultures, JNJ-40418677 blocked secretion of Aβb42 (IC50 = 20 nM), with no affects on total Ab concentration, Notch signaling or COX activity. In vivo experiments showed that JNJ-40418677 dose dependently inhibited Aβ42 accumulation in the brain while promoting an increase in Aβ38.
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0683-25MG:
SML0683-BULK:
SML0683-VAR:
SML0683-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)