Merck
C4024
Sigma-Aldrich
カルバマゼピン
≥98% (HPLC), powder, antiepileptic agent
別名:
5H-ジベンズ[b,f]アゼピン-5-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2O
CAS番号:
分子量:
236.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
34051404
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
カルバマゼピン, powder
形状
powder
mp
191-192 °C (lit.)
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL
H2O: insoluble
ethanol: soluble
propylene glycol: soluble
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI Key
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルバマゼピンは、廃水処理および地下水浸透時のその挙動を調査するために使用されています。カルバマゼピンは、そのラットにおける自然発生的な発作に対する効果を見出すためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カルバマゼピンが安全な抗てんかん薬と考えられています。カルバマゼピンは複数の薬物療法を減らし、より優れたてんかんのコントロールを維持します。
抗痙攣薬; GABA A受容体ベンゾジアゼピン調節部位の配位子。ナトリウムチャンネル阻害剤。
特徴および利点
この化合物はノバルティス社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4024-5G:
C4024-25G:
C4024-1G:
C4024-BULK:
C4024-10G:
C4024-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of antiepileptic drugs on spontaneous seizures in epileptic rats
Nissinen J and Pitkanen A
Epilepsy Research, 73(2), 181-191 (2007)
Carbamazepine as a possible anthropogenic marker in the aquatic environment: investigations on the behaviour of carbamazepine in wastewater treatment and during groundwater infiltration
Clara M, et al.
Water Research, 38(4), 947-954 (2004)
Role of carbamazepine in reducing polypharmacy in epilepsy
Maheshwari MC and Padmini R
Acta Neurologica Scandinavica, 64(1), 22-28 (1981)
J P Johnson et al.
eLife, 11 (2022-03-03)
NBI-921352 (formerly XEN901) is a novel sodium channel inhibitor designed to specifically target NaV1.6 channels. Such a molecule provides a precision-medicine approach to target SCN8A-related epilepsy syndromes (SCN8A-RES), where gain-of-function (GoF) mutations lead to excess NaV1.6 sodium current, or other
Opeyemi Samson Osuntokun et al.
Toxicology reports, 7, 1592-1596 (2020-12-12)
This study investigated the effects of co-administration of carbamazepine (CBZ) with grape (Vitis vinifera) seed methanolic extract (GSME) on liver toxicity. Thirty-five male rats (145-155 g) were randomized into 5 groups (n = 7) and administered with propylene glycol (PG